Complexe de chlorure-tétrahydrofurane de vanadium(III) (1:3), solution 0,5 M dans chlorure de méthylène, Thermo Scientific Chemicals
Complexe de chlorure-tétrahydrofurane de vanadium(III) (1:3), solution 0,5 M dans chlorure de méthylène, Thermo Scientific Chemicals
Complexe de chlorure-tétrahydrofurane de vanadium(III) (1:3), solution 0,5 M dans chlorure de méthylène, Thermo Scientific Chemicals
Complexe de chlorure-tétrahydrofurane de vanadium(III) (1:3), solution 0,5 M dans chlorure de méthylène, Thermo Scientific Chemicals
Complexe de chlorure-tétrahydrofurane de vanadium(III) (1:3), solution 0,5 M dans chlorure de méthylène, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Complexe de chlorure-tétrahydrofurane de vanadium(III) (1:3), solution 0,5 M dans chlorure de méthylène, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 19559-06-9 | VCl3·C12H24O3 | 373.62 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
100 mL
800 mL
Référence 433661000
Prix (EUR)
80,07
Offre exceptionnelle en ligne
94,20
Économisez 14,13 (15%)
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
100 mL
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
80,07
Offre exceptionnelle en ligne
94,20
Économisez 14,13 (15%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS19559-06-9
IUPAC Nameoxolane; trichlorovanadium
Molecular FormulaC4H8Cl3OV
InChI KeyWARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
SMILESCl[V](Cl)Cl.C1CCOC1
Voir plus
Appearance (Color)Light red to dark red
Appearance (Form)Solution
Titration Argentometric0.40 to 0.60 M
Ask our AI about this Product

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentation et téléchargements

Certificats

Safety Data Sheets

Sécurité et manipulation

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 1
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 1
Carcinogenicity
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H314 - Causes severe skin burns and eye damage

H336 - May cause drowsiness or dizziness

H351 - Suspected of causing cancer

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.

1x1 image pixel for data collection