Analyseur génétique 3500 avec matrice à 8 capillaires, 50 cm
Analyseur génétique 3500 avec matrice à 8 capillaires, 50 cm
Applied Biosystems™

Analyseur génétique 3500 avec matrice à 8 capillaires, 50 cm

Les capillaires sans revêtement interne sont fournis dans des ensembles préassemblés de 8 capillaires par grille, avec un cadre intégréAfficher plus
Have Questions?
RéférenceQuantité
44046851 array
Référence 4404685
Prix (EUR)
2 255,00
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
1 array
Prix (EUR)
2 255,00
Each
Ajouter au panier
Ask our AI about this Product
Les capillaires sans revêtement interne sont fournis dans des ensembles préassemblés de 8 capillaires par grille, avec un cadre intégré pour une installation facile.

Applications des capillaires de 50 cm :
Applications de séquençage et d’analyse de fragments.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécifications
Longueur des capillaires50 cm
À utiliser avec (application)Analyse de la qualité des protéines, analyse de fragments, séquençage
À utiliser avec (équipement)Analyseur génétique 3500
FormatMatrice à 8 capillaires
Quantité1 array
Conditions d’expéditionTempérature ambiante
Heure du test125 min
Type de produitMatrice à 8 capillaires pour analyseur génétique 3 500
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Conserver cette matrice à température ambiante.Pour plus d’informations sur le stockage de la matrice capillaire sur et hors de l’instrument, reportez-vous au Manuel de l’utilisateur de l’analyseur génétique Applied Biosystems 3500/3500xL.
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentation et téléchargements

Certificats

Safety Data Sheets

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.

1x1 image pixel for data collection