Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze
Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze
Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze
Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze
Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze
Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze
Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze
Thermo Scientific™
Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze
Vereinfachen Sie die Lagerung von Proben mit diesen farbcodierten Verschlusskappen und Einsätzen, die in Schalen oder in Großpackungen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich sind.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerFarbeProdukttyp
4477PURViolettVerschluss für Kryoröhrchen
4470BLKSchwarzScrew Cap
4470ORGOrangeScrew Cap
4470PINRosaScrew Cap
4477GRYGrauScrew Cap Tray
4477NSClearScrew Cap Tray
4477PINRosaScrew Cap Tray
4470FarblosVerschluss für Kryoröhrchen
4470REDRotVerschluss für Kryoröhrchen
4470YELGelbVerschluss für Kryoröhrchen
4470GREGrünVerschluss für Kryoröhrchen
4470WHIWeißVerschluss für Kryoröhrchen
4470PURViolettVerschluss für Kryoröhrchen
4475WeißScrew Cap Insert
4476ViolettScrew Cap Insert
4906GelbVerschluss für Kryoröhrchen
4477FarblosVerschluss für Kryoröhrchen
4477REDRotVerschluss für Kryoröhrchen
4477YELGelbVerschluss für Kryoröhrchen
4477BLUBlauVerschluss für Kryoröhrchen
4477GREGrünVerschluss für Kryoröhrchen
4477WHIWeißVerschluss für Kryoröhrchen
4470BLUBlauScrew Cap
Katalognummer 4477PUR
Preis (EUR)
340,00
Case of 480
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:
Violett
Produkttyp:
Verschluss für Kryoröhrchen
Preis (EUR)
340,00
Case of 480
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Vereinfachen Sie Ihre Probenlagerung mit diesen farbcodierten Verschlusskappen und Einsätzen. Thermo Scientific™ Matrix™ Verschlusskappen und Einsätze für Schraubverschlussröhrchen sind in Schalen oder Großpackungen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.
Überlegenes Kappendesign
  • Abgedichtete Kappen sorgen für den erforderlichen Schutz der Probe über den gesamten Lagerungszeitraum
  • Die weiche Dichtung wird eingedrückt, um eine vollständige Abdichtung zu erzielen und so eine Kontamination von außerhalb des Röhrchens zu verhindern
  • Verschlusskappenmaterial: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität
  • Kappen für Schraubverschlussröhrchen können bei bis zu -196 ºC gelagert werden
Die Kappenoptionen vereinfachen die Probenidentifikation
  • Die Verschlusskappenschalen weisen das Mikrotiterplatten-Standardformat auf, das mit automatisierten Geräten kompatibel ist
  • Die Verschlusskappen sind in sieben Farboptionen erhältlich, wodurch die Proben besser identifiziert werden können
  • Die herausnehmbaren Farbeinsätze rasten fest in der Verschlusskappe ein
  • Die Einsätze sind in sechs Farben erhältlich
Alle Verschlusskappen und Einsätze werden frei von DNA, RNase, DNase, Endotoxinen und Cytotoxinen geliefert
Gewährleistung: 90 Tage
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Verpackung5 Trays of 96 Caps
ProduktlinieMatrix™
AutoklavierbarAutoklavierbar
FarbeViolett
Fit for PurposeSterile and PCR Ready
MaterialPolypropylen, Silikon
ProdukttypVerschluss für Kryoröhrchen
SterilitätSteril
Unit SizeCase of 480
web-banner-9-8-22-278x123
Fit for Purpose designations
Gain confidence that the products you buy are ideally suited to your application. 
Learn more ›
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.
Videos
Lab Plastics Manufacturing in Rochester New York
Lab Plastics Manufacturing in Rochester New York
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected
      Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
      Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.
      1x1 image pixel for data collection