Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 10031-43-3 | CuN2O6·3H2O | 241.6 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 kg
5 kg
Katalognummer 453960010
Preis (EUR)
61,71
Exklusiv online
72,60
Ersparnis 10,89 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 kg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
61,71
Exklusiv online
72,60
Ersparnis 10,89 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS10031-43-3
IUPAC Namecopper(2+) dinitrate
Molecular FormulaCuN2O6
InChI KeyXTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration Iodometric98.5 to 104 %
Appearance (Color)Dark blue
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.