Sulfuro de plomo(II), 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Sulfuro de plomo(II), 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Sulfuro de plomo(II), 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Sulfuro de plomo(II), 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Sulfuro de plomo(II), 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 kg
5 kg
Número de catálogo 453970050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 kg
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1314-87-0
IUPAC Nameλ²-lead(2+) sulfanediide
Molecular FormulaPbS
InChI KeyFILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES[S--].[Pb++]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Grey to purple
Assay>=78 % (Pb)
Appearance (Form)Powder
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Do you offer media without phenol red (phenol red-free media)?
What is the manganese concentration in DMEM? Do you offer manganese-free DMEM?
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0466599Certificate of Analysis04 oct 2024453970010, 453970050
A0432324Certificate of Analysis12 ene 2024453970010, 453970050
A0447419Certificate of Analysis22 nov 2022453970010, 453970050
A0441343Certificate of Analysis21 abr 2022453970010, 453970050
E30Y019Certificate of Analysis22 dic 2021453970010, 453970050
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.