Hydroxyde d’ammonium, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde d’ammonium, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde d’ammonium, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde d’ammonium, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hydroxyde d’ammonium, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 L
2.5 L
Référence 458680025
Prix (EUR)
36,21
Offre exceptionnelle en ligne
43,70
Économisez 7,49 (17%)
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
2.5 L
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
36,21
Offre exceptionnelle en ligne
43,70
Économisez 7,49 (17%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS1336-21-6
IUPAC Nameamine hydrate
Molecular FormulaH5NO
InChI KeyVHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILESN.O
Voir plus
Appearance (Color)Clear solution
Color scale=<10 APHA
Strength9.5 to 10.5 %
Residue after evaporation=<0.002 %

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.