Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Coenzyme B12

CAS: 13870-90-1 | C72H100CoN18O17P | 1579.61 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
250 mg
1 g
Référence 464362500
Prix (EUR)
80,75
Offre exceptionnelle en ligne
95,00
Économisez 14,25 (15%)
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
250 mg
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
80,75
Offre exceptionnelle en ligne
95,00
Économisez 14,25 (15%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS13870-90-1
IUPAC Namecobalt(3+) 4,9,14-tris(2-carbamoylethyl)-3,8,19-tris(carbamoylmethyl)-18-{2-[(2-{[5-(5,6-dimethyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl phosphonato]oxy}propyl)carbamoyl]ethyl}-2,3,6,8,13,13,16,18-octamethyl-20,21,22,23-tetraazapentacyclo[15.2.1.1²,⁵.1⁷,¹⁰.1¹²,¹⁵]tricosa-5(23),6,10(22),11,15(21),16-hexaen-20-ide [5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methanide
Molecular FormulaC72H100CoN18O17P
InChI KeyOAJLVMGLJZXSGX-UHFFFAOYNA-L
SMILES[Co+3].[CH2-]C1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12.CC(CNC(=O)CCC1(C)C(CC(N)=O)C2[N-]C1=C(C)C1=NC(=CC3=NC(=C(C)C4=NC2(C)C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)C(C)(CC(N)=O)C3CCC(N)=O)C(C)(C)C1CCC(N)=O)OP([O-])(=O)OC1C(CO)OC(C1O)N1C=NC2=CC(C)=C(C)C=C12
Voir plus
HPLC>=96.0 %
Appearance (Color)Red to brown
Solubility(20 mg/ml in water) Clear light to dark red solution
Water=<12.0 %
Infrared spectrumConforms
Voir plus

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.