Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS3632-91-5
IUPAC Namemagnesium(2+) bis((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate)
Molecular FormulaC12H22MgO14
InChI KeyCTUVIUYTHWPELF-IYEMJOQQSA-L
SMILES[Mg++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Mehr anzeigen