Panobinostat
Thermo Scientific Chemicals

Panobinostat

CAS: 404950-80-7 | C21H23N3O2, C21H23N3O2 | 349.43 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
250 mg
1 g
Il est possible que nous ayons besoin d’informations supplémentaires concernant ce produit chimique pour nos rapports de conformité réglementaire et chimique. Nous vous contacterons pour obtenir ces informations une fois votre commande passée, si nécessaire.
Référence 467002500
Prix (EUR)
141,95
Offre exceptionnelle en ligne
167,00
Économisez 25,05 (15%)
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
250 mg
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
141,95
Offre exceptionnelle en ligne
167,00
Économisez 25,05 (15%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
IUPAC NameN-hydroxy-3-[4-({[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino}methyl)phenyl]prop-2-enamide
Molecular FormulaC21H23N3O2
InChI KeyFPOHNWQLNRZRFC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=C(CCNCC2=CC=C(C=CC(=O)NO)C=C2)C2=CC=CC=C2N1
Molecular Weight (g/mol)349.43
Voir plus
Appearance (Color)Almost white to yellow to beige to light brown
Loss on drying=<6 % (1 g, 105°C, 3 h)

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.