Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Katalognummer | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) |
---|---|---|
60108-301 | 1000 mg | 6 ml |
60108-302 | 100 mg | 1 ml |
60108-303 | 200 mg | 3 ml |
60108-304 | 500 mg | 3 ml |
60108-305 | 500 mg | 6 ml |
60108-390 | 50 mg | 1 ml |
60108-701 | 2000 mg | 15 ml |
60108-702 | 5000 mg | 25 ml |
60108-703 | 10.000 mg | 75 ml |
60108-776 | 1000 mg | 15 ml |
60108-765 | 100 mg | 3 ml |
60108-780 | 2000 mg | 25 ml |
60108-376 | 25 mg | 1 ml |
60108-786 | 500 mg | 10 ml |
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18-Kassetten enthalten eine stark retentive alkylgebundene Phase für unpolare bis mäßig polare Verbindungen. Das hydrophobe Umkehrphasenmaterial ist für die meisten unpolaren Verbindungen retentiv und hält die meisten organischen Analyten aus wässrigen Matrizen zurück.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.