Search Thermo Fisher Scientific
Effectuez des opérations de préparation, d’analyse et de nettoyage d’échantillons UHPLC à haut débit pour la LC-MS grâce aux systèmes UHPLC multicanaux.
Référence | Description |
---|---|
60500-60407 | Transcend VLX-2 System (H) |
60500-60208 | Système Transcend LX-4 |
60500-60307 | Transcend VLX-2 System (F) |
Améliorez votre débit LC-MS et obtenez un retour sur investissement plus rapide grâce au système Thermo Scientific™ Transcend™. La technologie à multicanaux unique incluse dans ce système UHPLC augmente l’utilisation du spectromètre de masse en engageant jusqu’à quatre canaux LC distincts combinés pour un seul spectromètre de masse. Les systèmes Transcend Duo apportent un niveau supplémentaire de simplicité et de rentabilité aux systèmes multicanaux sans nécessiter d’espace supplémentaire sur la paillasse. Le logiciel Thermo Scientific™ Aria™ contrôle et organise tous les aspects du système. Il dispose également d’une interface utilisateur graphique intuitive pour une plus grande facilité d’utilisation.
Les systèmes LC-MS à canal unique traditionnels traitent les échantillons de manière séquentielle, ce qui maintient le spectromètre de masse (MS) inactif pendant une durée importante. Le système LC multicanaux permet un débit accru sans compromettre la qualité des données ou la robustesse des instruments.
Le logiciel Aria contrôle le fonctionnement de la pompe, la commutation des valves, le nettoyage et les procédures sur gradient sur le système Transcend. Il est compatible avec les logiciels de spectrométrie de masse Xcalibur ou TraceFinder et l’interface utilisateur graphique intuitive du système Transcend simplifie la configuration de méthodes multicanaux.
Le système présente les avantages supplémentaires suivants :Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.