Sistema Prelude SPLC™
Sistema Prelude SPLC™
Thermo Scientific™
Sistema Prelude SPLC™
Acelere y simplifique la limpieza, la separación cromatográfica y el análisis de espectrometría de masas de muestras biológicas complejas mediante multiplexing con preparación automática de muestras en línea.
Have Questions?
Número de catálogoTipo
65000-60100Prelude SPLC
Número de catálogo 65000-60100
Precio (ARS)
-
Tipo:
Prelude SPLC
Ask our AI about this Product
Analice muestras biológicas complejas de forma rápida, reproducible y fiable utilizando el sistema Thermo Scientific™ Prelude SPLC™ con multiplexing y la tecnología Thermo Scientific™ TurboFlow™. Combinado con un espectrómetro de masas Thermo Scientific, el sistema Prelude SPLC acelera y simplifica la limpieza en línea, la separación cromatográfica de alto rendimiento y el análisis de espectrometría de masas de muestras biológicas complejas. La selectividad, versatilidad y precisión cuantitativa de LC-MS son ahora accesibles y viables económicamente para los laboratorios de investigación clínica y toxicología forense.
Multiplexing y tecnología TurboFlow
  • El multiplexing cromatográfico maximiza el uso del espectrómetro de masas, el procesamiento de las muestras y la flexibilidad de los ensayos
  • La limpieza en línea de las muestras con la tecnología TurboFlow ahorra tiempo, elimina las interferencias de la matriz y la supresión de iones, y reduce la variabilidad
  • Diseñado para utilizarse con columnas con un tamaño de partículas pequeñas de ultra alta eficiencia
Fácil de utilizar
  • Los métodos preprogramados para aplicaciones específicas aceleran la configuración. 
  • Fácil, sin ningún tipo de error, sustitución de consumibles sin herramientas
  • Incluye formación específica sobre métodos in situ.
Maximiza el tiempo de actividad y minimiza los costes.
  • Diseñado para garantizar la fiabilidad y facilidad de uso para reducir los costes de mantenimiento.
  • El funcionamiento simplificado elimina la necesidad de un operador experto.
  • La tecnología TurboFlow reduce los costes de reactivos.
  • Los métodos de alta eficacia reducen el consumo de disolvente.
  • El diagnóstico remoto opcional garantiza una rápida resolución de los problemas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
TipoPrelude SPLC
Unit SizeEach
NEW! Prelude SPLC System with Quick Connect Cartridge Valve Interface Module
Analyze complex biological samples quickly, reproducibly and reliably using the Prelude SPLC System with Quick Connect Cartridge VIM. The innovative column connection design makes column changes quick, simple, and secure for multichannel LC and TurboFlow Technology.
Learn more ›
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.
Compartir número de catálogo, nombre o enlace.
1x1 image pixel for data collection