MicroClick 18 x 5 Festwinkel-Mikroröhrchenrotor
MicroClick 18 x 5 Festwinkel-Mikroröhrchenrotor
MicroClick 18 x 5 Festwinkel-Mikroröhrchenrotor
MicroClick 18 x 5 Festwinkel-Mikroröhrchenrotor
Thermo Scientific™

MicroClick 18 x 5 Festwinkel-Mikroröhrchenrotor

Reduzieren Sie die Laufzeiten mit hohem Durchsatz und mit einer Kapazität von 18 Plätzen für 5,0 ml-Mikroröhrchen bei über 22.000 x g.
Have Questions?
KatalognummerFassungsvermögen
7500576518 x 5 ml
Katalognummer 75005765
Preis (EUR)
1.220,00
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Fassungsvermögen:
18 x 5 ml
Preis (EUR)
1.220,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Der neue Thermo Scientific™ MicroClick 18 x 5 Festwinkelrotor für Mikroröhrchen bietet kürzere Laufzeiten mit hohem Durchsatz und einer Kapazität von 18 Plätzen für 5,0 ml-Mikroröhrchen bei über 22.000 x g.

Leichte und ergonomische ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel zur Probenansicht.

Der sichere Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in nur 3 Sekunden bietet:

  • Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors
  • Kein Werkzeug erforderlich
  • Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
  • Freier Zugang zur Kammer zur einfachen Reinigung
  • Schneller Wechsel zwischen Anwendungen von konischen Röhrchen zu Blutröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten, und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.

Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT, Sorvall Legend XF, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge X1, Multifuge X3, Megafuge 16, Megafuge 40, Thermo Scientific SL 16 und SL 40

Bestellhinweis:
Adapter sind gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.

Specifications
Winkel45°
BeschreibungMicroClick 18 x 5 Festwinkel-Mikroröhrchenrotor
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific Sorvall Legend X1/XT/XF und ST 8/16/40 Serie, Thermo Scientific Multifuge X1/X3 und Megafuge 8/16/40 Serie, Thermo Scientific SL 8/16/40 Serie
Max. Röhrchendurchmesser17 mm
Max. Schlauchlänge62 mm
Radius (metrisch)102 mm
BiocontainmentJa
Fassungsvermögen18 x 5 ml
Max. RZB9.333 x g
Max. Geschwindigkeit15.000 U/min
TypFestwinkelrotor
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.