eBioscience™ Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set
Product Image
Invitrogen™
eBioscience™ Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set
Intracellular Fixation Permeabilization Buffer Set는 세포내 염색 및 유세포분석에 사용되며, 형광색소 라벨링된 항체의 비특이적 염색은 감소시키고 형광신호 대 노이즈 비는자세히 알아보기
Have Questions?
카탈로그 번호수량
88-8824-001 kit
카탈로그 번호 88-8824-00
제품 가격(KRW)
227,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2025
266,000
할인액 39,000 (15%)
Each
카트에 추가하기
수량:
1 kit
제품 가격(KRW)
227,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2025
266,000
할인액 39,000 (15%)
Each
카트에 추가하기
Intracellular Fixation Permeabilization Buffer Set는 세포내 염색 및 유세포분석에 사용되며, 형광색소 라벨링된 항체의 비특이적 염색은 감소시키고 형광신호 대 노이즈 비는 증가시키도록 특별히 조제되었습니다. 첫 번째 단계에서는 단백질과 교차 결합하는 고정 완충액을 사용하여 생세포를 '고정'할 수 있습니다. 두 번째 단계에서는 투과화 완충액을 사용하여 세포막에 구멍을 만들어 세포내 염색 항체가 세포에 효과적으로 유입되도록 합니다. 세포 투과 후 후속 세척 단계, 항체 첨가 및 배양은 투과화 완충액을 사용하여 수행해야 합니다. 시료 분석을 실행하기 전 최종 세척 단계 및 세포 재부유에는 유세포분석 염색 완충액(cat. 00-4222)을 사용합니다. 이 키트는 세포질 단백질을 비롯하여 케모카인 및 사이토카인과 같이 분비 경로에 있는 단백질의 염색에도 자주 사용됩니다. 그러나 세포내 염색에는 권장되지 않습니다. 대신, 핵 염색의 경우에는 Foxp3/Transcription Factor Buffer Set(cat. 00-5523)를 참조하십시오. 고정 단계에 앞서 정착성 생존도 지시염료(eFluor 450, 506, 660, 780, 520 또는 455UV)를 사용하여 생세포를 라벨링한 다음 고정 작업을 진행하는 것이 좋습니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
제품라인eBioscience™
수량1 kit
제품 유형Fixn/Perm Buffer Set
용액 유형Fixation/Permeabilization Buffer
Unit SizeEach
자주 묻는 질문(FAQ)
Do you offer an alternative for the discontinued 3-Germ Layer ICC Kit (Cat. No. A25538)?
We do not have a direct alternative for the discontinued 3-Germ Layer ICC Kit (Cat. No. A25538). However, we do have alternative primary and secondary antibodies, as well as reagents, that can be used for trilineage differentiation. Please note that we have not internally validated the use of all these reagents together.
We recommend the following primary antibodies:
Alpha-Smooth Muscle Actin Monoclonal Antibody (1A4 (asm-1)) (Cat. No. MA5-11547)
alpha-Fetoprotein Monoclonal Antibody (AFP3) (Cat. No. 14-6583-80)
beta-3 Tubulin Monoclonal Antibody (2G10) (Cat. No. MA1-118)
We recommend the following secondary antibodies:
Goat anti-Mouse IgG2a Cross-Adsorbed, Alexa Fluor 555 (Cat. No. A21137)
Goat anti-Mouse IgG2a Cross-Adsorbed, Alexa Fluor 594 (Cat. No. A21135)
https://www.thermofisher.com/antibody/product/Goat-anti-Mouse-IgG1-Cross-Adsorbed-Secondary-Antibody-Polyclonal/A-21121
We recommend using the following reagents:
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/88-8824-00
NucBlue Fixed Cell ReadyProbes Reagent (DAPI) (Cat. No. R37606)
Blocker BSA (Cat. No. 37520)
DPBS (10X), no calcium, no magnesium (Cat. No. 14200075)
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.
What fixative should I use to fix my cells or tissues for antibody labeling?
Aldehyde-based fixatives (e.g., formaldehyde, glutaraldehyde) crosslink various cellular components, which helps retain proteins and cell morphology, but some antigens can be masked by the crosslinking, requiring antigen retrieval methods to unmask the antigen binding sites. Also, aldehyde-based fixation requires permeabilization to allow entry of antibodies. Organic solvents such as methanol and acetone condense proteins and permeabilize the cells, but cell morphology can be compromised. Surface antigens can be labeled without fixation.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.
Can eVolve-conjugated antibodies be used in combination with intracellular staining?
Yes! eVolve conjugates were designed to be compatible with eBioscience's intracellular staining buffers including the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Cat. No. 00-5523-00) and the Intracellular Fixation and Permeabilization Buffer Set (Cat. No. 88-8824-00).
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.
문서 및 다운로드
Certificates | 증명서
Safety Data Sheets | 물질 안전 보건 자료
카탈로그 번호, 제품명 또는 링크 공유