Papeles de filtro para Western Blotting, grosor de 0,83 mm, 8 x 10,5 cm
Thermo Scientific™
Papeles de filtro para Western Blotting, grosor de 0,83 mm, 8 x 10,5 cm
Los papeles de filtro para western blot Pierce de 0,83 mm de grosor son hojas de algodón precortadas para laMás información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
88600
100 láminas
Número de catálogo 88600
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 láminas
Pedido a granel o personalizado
Los papeles de filtro para western blot Pierce de 0,83 mm de grosor son hojas de algodón precortadas para la transferencia húmeda o semiseca, pasiva o electroforética de proteínas desde geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) hasta membranas de nitrocelulosa o PVDF o de otro tipo.
Los papeles de filtro para western blot Pierce están compuestos de fibra de celulosa de algodón alfa de alta calidad para su uso en aplicaciones de northern, southern y western blot. Estos papeles de filtro ayudan a garantizar la transferencia rápida y eficaz de moléculas del gel a la membrana. Se fabrican con agua ultrapura sin aditivos para minimizar las posibles fuentes de señales de fondo. Son adecuados para su uso con alcohol u otros disolventes orgánicos utilizados habitualmente en aplicaciones de transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
DescripciónPapel de filtro para Western Blotting Pierce, 8 x 10,5 cm