CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit
CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit
Invitrogen™

CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit

Das CloneMiner™ II Kit zum Erstellen von cDNA-Bibliotheken ist ein CloneMiner™ Kit der zweiten Generation, das den schnellen Aufbau vonWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
A111801 Kit
Katalognummer A11180
Preis (EUR)
6.240,00
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 Kit
Preis (EUR)
6.240,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Das CloneMiner™ II Kit zum Erstellen von cDNA-Bibliotheken ist ein CloneMiner™ Kit der zweiten Generation, das den schnellen Aufbau von hochgradig repräsentativen cDNA-Bibliotheken ohne Restriktionsenzym-Klonierung ermöglicht. Diese innovative Technologie zum Erstellen von Bibliotheken kombiniert SuperScript™ III Reverse Transkriptase mit Gateway™ Klonierungstechnologie, was zur Entdeckung bisher nicht erreichbarer Klone in voller Länge führt. Das Kit vermeidet die Verwendung von zeitaufwendigen, ineffizienten Ligationsreaktionen, was die Bibliothekenkonstruktion beschleunigt und eine bessere Darstellung ermöglicht.

Das CloneMiner™ II cDNA-Bibliotheken-Konstruktionskit sorgt für Folgendes:
• Hohe Primärtiter
• Große durchschnittliche Insertgrößen
• Höchster Prozentsatz an Voll-Länge-Genen
• Hocheffiziente Klonierung von cDNA auf mehrere Zielvektoren ohne Restriktionsenzymverdau und Ligation:

Funktionsweise des CloneMiner™ II Kits:

• Hohe Ausbeuten von cDNA mit voller Länge: Das CloneMiner™ II Kit enthält SuperScript™ III für die Erzeugung hoher cDNA-Erträge. SuperScript™ III reverse Transkriptase (RT), eine firmeneigene Mutation von SuperScript™ II RT, ist bei 50 °C aktiv und hat eine Halbwertszeit von 220 Minuten. Es hat auch eine Punktmutation, die die RNase H-Aktivität reduziert, dadurch den RNA-Abbau während der Erststrangsynthese verringert und den Prozentsatz der Gene in voller Länge erhöht.

• Gateway™ Klonierungstechnologie vermeidet Restriktionsenzymklonierung: Das Erstellen der Bibliothek wird durch Gateway™ Technologie vermittelt, ein stellenspezifisches Rekombinationssystem, das die Verwendung von Restriktionsenzymen und Ligase beim Klonen eliminiert. Jede cDNA-Insertion wird flankiert von spezifischen att-Rekombinationsstellen (hinzugefügt während der cDNA-Syntheseschritte), die sich mit komplementären att-Standorten in Gateway™ Spendervektoren rekombinieren, um Entry-Klone zu erstellen. Die Entry-Klone werden anschließend mit Gateway™ Expressionsvektoren rekombiniert, um Expressionsklone zu erstellen, wodurch die Verwendung von Restriktionsenzymen und Ligase wirkungsvoll ersetzt wird. Die resultierenden Klone behalten die ursprüngliche Ausrichtung und den ursprünglichen Leserahmen bei, was eine funktionelle Analyse von Genen in voller Länge und ganzer Bibliotheken ermöglicht.

Inwiefern unterscheidet sich dieses Kit vom Original CloneMiner™ Kit?
• Das neue Kit enthält ein vereinfachtes Protokoll.
• Um hohe cDNA-Ausbeuten zu gewährleisten, wurde die SuperScript™ II Reverse Transkriptase (RT) durch SuperScript™ III Reverse Transkriptase ersetzt.
• Um eine Reaktionsvorbereitung mit weniger Pipettierschritten zu ermöglichen, wurde das Gateway™ BP Clonase™ Enzymgemisch durch Gateway™ BP Clonase™ II Enzymgemisch ersetzt, das Enzyme und Puffer in einem einzigen Gemisch enthält.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Bakterien- oder HefenstammDH10B
KlonierungsmethodeGateway
EndprodukttypcDNA-Bibliothek
Zur Verwendung mit (Anwendung)cDNA-Bibliotheken und Bibliotheksaufbau
ProduktlinieCloneMiner™
ProdukttypKit zur Bibliotheksvorbereitung
Menge1 Kit
Reverse TranskriptaseSuperScript™ III
VektorpDONR222
FormatKit
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Das CloneMiner™ II Kit umfasst SuperScript™ III RT, Gateway™ Vektoren, Reagenzien für die cDNA-Bibliothekenkonstruktion und ElectroMax™ DH10B™ T1-Phagen-resistente kompetente Zellen. Ausführliche Informationen finden Sie in dem Handbuch. ElectroMax™ DH10B™ T1-Phagen-resistente kompetente Zellen werden bei –80 °C gelagert, Fraktioniersäulen mit cDNA-Größe bei +4 °C, alle anderen Kit-Komponenten bei –20 °C.
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
How do I process cerebrospinal fluid (CSF) for use on the Luminex assay platform?
What is the Luminex assay platform?
How do I process cell lysates (extract cellular proteins) for the Luminex assay platform?
During my ProcartaPlex assay data analysis, beads do not appear in the region gated. What happened?
How do I process tissue homogenates for use on the Luminex assay platform?
+Show more FAQs for this product
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für



Dokumente und Downloads

Zertifikate

0 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Vektorinformationen

Vektorname
Vektorkarte
Polylinker
Sequenz
Einschränkung
pDONR222

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

The SuperScript Full length cDNA Library Construction Kit has been discontinued. The alternative is the CloneMiner II cDNA Library Construction Kit, Cat. No. A11180.

Gateway entry clone cDNA libraries are ready to transfer into suitable destination vectors for gene expression. You do not have to worry about restriction enzyme digestion of cDNA (which can decrease the insert size,) or vector prior to cloning.

We would recommend using the CloneMiner cDNA Library Construction Kit (Cat. No. A11180) for construction of high-quality Gateway cloning-compatible cDNA libraries without the use of restriction enzyme cloning. This system uses highly efficient recombinational cloning, resulting in a higher number of primary clones compared to standard cDNA library construction methods.

There is no theoretical limit to insert size for a BP reaction with a pDONR vector. Maximum size tested in-house is 12 kb. TOPO vectors are more sensitive to insert size and 3-5 kb is the upper limit for decent cloning efficiency.

After generating your attB-PCR product, we recommend purifying it to remove PCR buffer, unincorporated dNTPs, attB primers, and any attB primer-dimers. Primers and primer-dimers can recombine efficiently with the Donor vector in the BP reaction and may increase background after transformation into E. coli, whereas leftover PCR buffer may inhibit the BP reaction. Standard PCR product purification protocols using phenol/chloroform extraction followed by ammonium acetate and ethanol or isopropanol precipitation are not recommended for purification of the attB-PCR product as these protocols generally have exclusion limits of less than 100 bp and do not efficiently remove large primer-dimer products. We recommend a PEG purification protocol (see page 17 of the Gateway Technology with Clonase II manual). If you use the above protocol and your attB-PCR product is still not suitably purified, you may further gel-purify the product. We recommend using the PureLink Quick Gel Extraction kit.

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection