Leistungsstarkes USB Wi-Fi-Modul
Leistungsstarkes USB Wi-Fi-Modul
Applied Biosystems™
Leistungsstarkes USB Wi-Fi-Modul
Rüsten Sie Ihr WLAN-fähiges Applied Biosystems™ Gerät mit diesem leistungsstarken USB WLAN-Modul für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und maximale Konnektivität während der GerätefernüberwachungWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
A267741 module
Katalognummer A26774
Preis (EUR)
103,00
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 module
Recurring order eligible. Learn more »
Preis (EUR)
103,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Rüsten Sie Ihr WLAN-fähiges Applied Biosystems™ Gerät mit diesem leistungsstarken USB WLAN-Modul für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und maximale Konnektivität während der Gerätefernüberwachung auf.
Leistungsmerkmale und Vorteile:
• Verschlüsselte Datensicherheitsnormen
• Führender WLAN-Technologiestandard gewährleistet Spitzenleistung und große Reichweite
• Maximale Geschwindigkeit (bis zu 300 Mbit/s) für hohe drahtlose Übertragungsraten
• Maximale Reichweite mit integrierter Hochleistungsantenne
Hinweis: Dieses Modul eignet sich nicht für das QuantStudio™ 3D Digitales PCR-Gerät. Für dieses Gerät (A28598) wird ein anderes WLAN-Modul angeboten.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung)Real Time PCR (qPCR)
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermocycler mit Endpunkt
ProduktlinieZubehör für Thermocycler
Menge1 module
VersandbedingungRaumtemperatur
ProdukttypUSB WLAN-Modul
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.
Dokumente und Downloads
Zertifikate
0 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen
Andere Produkte
Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.
1x1 image pixel for data collection