Invitrogen antibodies—maximize lab budgets with advanced validation & coverage

Shop antibodies

Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderangebote
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Suchen in Alle
  • Suchen in Alle
  • Popular Product Areas
  • TaqMan Assays
  • Gene Expression
  • Primärantikörper
  • Sekundärantikörper
  • ELISA Kits
  • SNP Genotypisierung
  • Alle Dokumente und Support
  • Zertifikate
  • SDS
  • Häufig gestellte Produktfragen
  • Handbücher und Protokolle
    Search button Close
            • Auftragsstatus
            • Eilbestellung
            • Anmeldung
              Anmeldung
              Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
              • Konto
              • Bestellungen
              • Connect: Labor, Daten, Apps
              • Spezialanfertigungen und Projekte
              • Services Central
            Bestellung Plus Icon Minus Icon
            • Auftragsstatus
            • Hilfe zu Bestellungen
            • Eilbestellung
            • Versorgungszentrum
            • Elektronische Beschaffung
            • Preis- und Frachtregeln
            Support Plus Icon Minus Icon
            • Hilfe und Support
            • Kontaktieren Sie uns
            • Center für technischen Support
            • Dokumente und Zertifikate
            • Meldung von Problemen auf der Webseite
            Ressourcen Plus Icon Minus Icon
            • Lerncenter
            • Sonderaktionen
            • Veranstaltungen und Webinare
            • Soziale Netzwerke
            Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • Über uns
            • Karriere
            • Investoren
            • News
            • Soziale Verantwortung
            • Marken
            • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
            Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • Terms & Conditions
            • Privacy Information Center
            • Impressum
            • Cookie-Präferenzen

              Ihre Einstellungen zu Cookies für diese Website

              Wir und unsere verbundenen Unternehmen und Anbieter verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um unsere Websites zu betreiben, Besucher unserer Websites zu erkennen, den sicheren Login zu ermöglichen, Statistiken zur Optimierung der Website-Funktionen zu sammeln und auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte bereitzustellen. Klicken Sie auf "Alle akzeptieren", um alle Cookies anzunehmen und direkt auf die Website zu gelangen, klicken Sie auf "Alle verweigern", um alle Cookies abzulehnen, außer denen, die für das Funktionieren dieser Website unbedingt erforderlich sind (erforderliche Cookies), oder klicken Sie auf Manage Settings (Einstellungen verwalten), um detaillierte Beschreibungen der verschiedenen Arten von Cookies zu sehen und zu entscheiden, ob Sie bestimmte Cookies annehmen möchten, während Sie auf der Website sind.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            brasil flag icon
            Brasil