Phasemaker™ Tubes
Phasemaker™ Tubes
Invitrogen™

Phasemaker™ Tubes

Invitrogen™ Phasemaker™ Röhrchen enthalten ein Polymer, das die obere wässrige Phase des TRIzol® Reagenzmixes deutlich von der darunter liegenden organischenWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
A33248100 Röhrchen
Katalognummer A33248
Preis (EUR)
-
Menge:
100 Röhrchen
Ask our AI about this Product
Invitrogen™ Phasemaker™ Röhrchen enthalten ein Polymer, das die obere wässrige Phase des TRIzol® Reagenzmixes deutlich von der darunter liegenden organischen Phase trennt. Dadurch wird das Abpipettieren der oberen Phase mit der RNA wesentlich erleichtert.

• Vordispensierte 2 ml-Röhrchen
• Exklusiv für RNA-Extraktion
• Nur zur Verwendung mit TRIzol Reagenz, TRIzol® LS Reagenz und TRIzol® Plus Aufreinigungskit
• Vereinfachtes Entfernen wässriger Phase
• Hilft bei der Erhöhung der RNA-Ausbeute um bis zu 30 %
• Beeinträchtigt nachfolgende Experimente nicht

Das Polymer in Phasemaker Röhrchen ist schwerer als die wässrige Phase des TRIzol Reagenz-Mix, Aber leichter als die organische Phase, so dass es sich nach der Zentrifugation zwischen diesen beiden Schichten positioniert. Als dickes Polymer bildet es eine dichte Abdichtung zwischen den beiden Phasen, wodurch die Entfernung der wässrigen Phase erleichtert wird und das Risiko des Übertragens von Kontaminanten aus der organischen Schicht reduziert wird, wodurch die RNA-Rückgewinnung um bis zu 30 % erhöht wird.

Das Polymer in den Phasemaker Röhrchen ist inert und beeinträchtigt keine Standard-RNA-Anwendungen. Isolierte RNA kann für RT-PCR, Northern Blot-Analyse, Dot-Blot-Hybridisierung, Poly(A)+ Selektion, In-vitro-Translation, RNase-Schutzassay und molekulares Klonen verwendet werden.

Phasemaker Röhrchen ermöglichen die RNA-Extraktion nur mit TRIzol Reagenz, TRIzol LS Reagenz und TRIzol Plus Aufreinigungskit. Sie werden nicht für die Verwendung mit anderen organischen Reagenzien empfohlen, da die Dichte dieser Reagenzien möglicherweise nicht geeignet ist. Phasemaker Röhrchen sind nicht für die DNA- oder Proteinisolierung vorgesehen, sondern nur für die RNA-Extraktion.

Phasemaker Röhrchen arbeiten mit frischen oder gefrorenen Proben, einschließlich Gewebe und Blut. Sie arbeiten auch mit Proben, die zuvor mit RNAlater™ RNA-Stabilisierungslösung behandelt wurden. Phasemaker Röhrchen sind bereits vordispensiert; die Röhrchengröße beträgt 2 ml.

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
EndprodukttypGesamt-RNA
Hochdurchsatz-KompatibilitätNicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Menge100 Röhrchen
VersandbedingungRaumtemperatur
AusgangsmaterialmengeCells: ≤107
Tissue: ≤100 mg
ProbentypCells, Tissue
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
100 Phasemaker Tubes; room temperature

Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
58105574Certificate of Analysis20. Juni 2025A33248
57804924Certificate of Analysis11. Juli 2024A33248
57804505Certificate of Analysis05. Juni 2024A33248
57803752Certificate of Analysis21. Mai 2024A33248
57502668Certificate of Analysis19. Juli 2023A33248
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Product Information

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

All our TRIzol-based RNA prep kits, including the Phasemaker Tubes (Cat. No. A33248) include a chloroform-based phase separation step that cannot be skipped.

The polymer in Phasemaker Tubes is inert and heat-stable, and does not affect standard downstream applications performed after RNA extraction.

Yes you can. As RNAlater incorporates salts into the sample, the salt content can increase the density of the sample mix, so we recommend adding RNAse-free water (50-100 µL) to the sample mix.

Phasemaker Tubes work on the principle of density gradient centrifugation. Phasemaker Tubes contain a thick liquid polymer that is heavier than the aqueous phase of the TRIzol Reagent mix, but lighter than the organic phase, so after centrifugation, the polymer positions itself between these two layers and forms an exclusive physical barrier. It separates and completely isolates the upper aqueous phase from the organic phase underneath, making it very easy to aspirate the upper phase containing the RNA.

Phasemaker Tubes work exclusively with TRIzol Reagent (and TRIzol LS Reagent ). As other similar reagents may have different density, Phasemaker Tubes may not work properly.

Andere Produkte



Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection