MessageAmp™ II aRNA 扩增试剂盒
MessageAmp™ II aRNA 扩增试剂盒
Invitrogen™

MessageAmp™ II aRNA 扩增试剂盒

MessageAmp II aRNA 扩增试剂盒可扩增低至 100 pg 的起始 RNA,用于 GeneChip 分析了解更多信息
Have Questions?
货号数量
AM175120 次反应
货号 AM1751
价格(CNY)
31,597.00
Each
添加至购物车
数量:
20 次反应
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
31,597.00
Each
添加至购物车
MessageAmp II aRNA 扩增试剂盒可扩增低至 100 pg 的起始 RNA,用于 GeneChip 分析。MessageAmp II aRNA 扩增试剂盒的优势包括:

•增加扩大率—高达 5000 倍
•由于增加全长cDNA基因芯片在使用时低至100ng起始RNA输入的情况下分析的产量,使得灵敏度提高
• GeneChip,
•高效标记可产生高百分比的当前调用和低 3'/5' 比
•包括 ArrayScript RT,一种专门设计的 M-MLV 逆转录酶
•优化第二链 cDNA 合成反应

系统概述
使用基因阵列的表达谱分析已成为极广泛使用的全基因组/规模基因表达评估方法。该技术的主要限制是需要大量 RNA 进行阵列杂交。这一障碍通常通过使用 T7 RNA 聚合酶驱动的 cDNA 转录(从总 RNA 样品获得)来扩增足够量的 cRNA 来克服。该扩增方法是 MessageAmp II aRNA 扩增试剂盒的基础。

用于 cDNA 扩增的改良试剂盒
试剂盒中包含 ArrayScript RT,一种设计合理的 M-MLV 逆转录酶,与其他酶相比,可产生相当或更高的全长 cDNA 得率。使用 ArrayScript RT 结合优化第二链 cDNA 合成反应可使 mRNA 转化为全长、双链 cDNA 模板增加。此外,由于体外转录 (IVT) 使用 MEGAscript 技术,IVT 孵育时间缩短。MessageAmp II 试剂盒中的这些改进还可贯穿两轮反应,有助于从低至 100 pg 的样品稳健扩增总 RNA。

辅助产品
Bio-11-UTP(货号 AM8450)和 Bio-16-UTP(货号 AM8451)可在 MessageAmp aRNA 扩增反应中用于 GeneChip™ 分析的靶标标记。该 Bio-UTP 经确认不含非特异性核酸内切酶活性、核酸外切酶活性和 RNase 活性,并进行了功能测试,使用的是 MessageAmp™ II aRNA 扩增试剂盒。
规格
包括标签或染料
产品线Ambion™、MessageAmp™
产品类型aRNA 扩增试剂盒
数量20 次反应
逆转录酶ArrayScript™
样品类型poly(A+) RNA、总 RNA
产品规格试剂盒
Unit SizeEach
内容与储存
• 60 µL T7 Oligo(dT) 引物 (-20°C)
• 22 µL ArrayScript™ 逆转录酶 (-20°C)
• 22 µL RNase 抑制剂 (-20°C)
• 42 µL 10X 第一链缓冲液 (-20°C)
• 170 µL dNTP 混合物 (-20°C)
• 210 µL 10X 第二链缓冲液 (-20°C)
• 42 µL DNA 聚合酶 (-20°C)
• 22 µL RNase H (-20°C)
• 84 µL T7 酶混合物 (-20°C)
• 84 µL T7 10X 反应缓冲液 (-20°C)
• T7 ATP、CTP、GTP 和 UTP 各 84 µL (-20°C)
• 40 µL 第二轮引物 (-20°C)
• 10 µL 对照 RNA 1 mg/mL (-20°C)
• 1.75 mL 不含核酸酶的水(任何温度)
• 30 mL 洗涤缓冲液(4°C 或室温)
• 7 mL cDNA 结合缓冲液(室温)
• 9 mL aRNA 结合缓冲液(室温)
• 20 个 aRNA 滤芯(室温)
• 40 个 aRNA 收集管(室温)
• 20 个 cDNA 滤芯 + 管(室温)
• 20 个 cDNA 洗脱管(室温)
• 10 mL 不含核酸酶的水(任何温度)

文件和下载

证书

安全数据表

分享货号、产品名称或链接