Celleste™ 6 Image Analysis Software
Celleste™ 6 Image Analysis Software
Invitrogen™
Celleste™ 6 Image Analysis Software
Die Celleste 6 Bildanalyse-Software ist eine voll ausgestattete Bildanalyse-Suite für biologische Anwendungen. Vorkonfigurierte Analysevorlagen sind für die Bereitstellung der relevantestenWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
AMEP4942Jeweils
Katalognummer AMEP4942
Preis (EUR)
-
Angebot anfordern
Menge:
Jeweils
Ask our AI about this Product
Die Celleste 6 Bildanalyse-Software ist eine voll ausgestattete Bildanalyse-Suite für biologische Anwendungen. Vorkonfigurierte Analysevorlagen sind für die Bereitstellung der relevantesten Daten für eine Reihe von zellbasierten Assays optimiert. Ein symbolbasierter assistentengesteuerter Workflow optimiert die Bildanalyse und liefert die Daten schneller. Mit einer Reihe von Datenanzeigeoptionen können die Anwender Ergebnisse auf der Platte als Wärmekarten, Bildmontagen, Histogramme, Kreisdiagramme und mehr anzeigen. Optionale Dekonvolution-, Rendering- und GPUs-Beschleunigungsmodule ermöglichen die Anpassung der Celleste 6-Funktionen an Ihre Zellmodelle und Analyseanforderungen. Zusammen mit den leistungsstarken Bildaufnahmefunktionen des EVOS-Bildgebungssystems ermöglicht die Celleste 6 Software die nahtlose Erfassung, Verarbeitung, Messung, Analyse und gemeinsame Nutzung von Bildern und Daten. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Lizenz für einmaligen Gebrauch. Eine Netzwerklizenz einschließlich eines Geräts ist ebenfalls erhältlich (Kat. Nr. AMEP4941). Die Celleste 4- oder Celleste 5-Software kann mit einem Einzelbenutzerlizenz-Upgrade (AMEP4870) oder einem Netzwerklizenz-Upgrade für einen Arbeitsplatz (AMPE4938) auf Celleste 6-Software aktualisiert werden.
Die Celleste 6 Bildanalyse-Software bietet Ihnen folgende wichtige Vorteile:
• Symbolbasierter assistentengesteuerter Arbeitsablauf optimiert die Bildanalyse und eliminiert Rätselraten
• Vorkonfigurierte und optimierte Analysevorlagen für gängige Anwendungen helfen dabei, die relevantesten Ergebnisse aus Bildsätzen zu ermitteln
• Große Auswahl an Berichtsformaten zur Visualisierung von Ergebnissen, zur Erstellung von Berichten und zur gemeinsamen Nutzung von Bildern und Daten
• Optionale Module für 2D- und 3D-Dekonvolution, 3D-Visualisierung und 3D-Analyse für Ihre spezifischen Anforderungen verfügbar
Bildanalyse
Das Celleste 6 MCA- (Multi-Channel Analysis) Hilfsmittel basiert auf vorkonfigurierten Algorithmen und Analysevorlagen, die gemäß repräsentativen Daten entwickelt wurden, um Bilder aus einer Reihe von gängigen zellbasierten Assays optimal zu segmentieren und zu klassifizieren. Wählen Sie einfach die App aus, die Ihrem Assay entspricht, und folgen Sie dem assistentenbasierten Arbeitsablauf Schritt für Schritt von der Bild- bis zur Datengenerierung. Überprüfen Sie die Bilder auf der Platte, indem Sie darauf klicken oder die “Wiedergabe”-Funktion ausführen. Wenden Sie die Analyse dann einfach auf die gewünschten Wells an, und zeigen Sie die Ergebnisse sofort in einem für den Assay am besten geeigneten Format an. Wählen Sie aus Blockdiagramm, Diagramm, Heatmap, Histogramm, Kreisdiagramm, Streudiagramm oder 3D. Verfeinern Sie nach Bedarf und wenden Sie dies auf die gewünschten Felder und Wells im Datensatz an.
Alternativ können Sie die gesamte Palette leistungsstarker Hilfsmittel in der Celliste 6-Software verwenden, um die Bildanalyse an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen, einschließlich Bildanpassungen, Hintergrundkorrektur, Ausrichtung und Nebeneinanderanordnung, Zählung und Größenbestimmung mithilfe leistungsstarker Segmentierungs- und Klassifizierungswerkzeuge sowie Messungen in bis zu vier Dimensionen, die automatisch über mehrere Kanäle, Felder und Wells angewendet werden. Anzeige und Export von Daten mit denselben Optionen wie im MCA-Arbeitsbereich.
Messung und Quantifizierung
Messen und analysieren Sie Ihre Bilder ganz einfach mit einer Vielzahl von Messwerkzeugen wie Entfernung, Region, Winkel und Fläche. Die Fähigkeit, ein Objekt in Zeitrafferexperimenten zu identifizieren, kann zur Verfolgung der Zellbewegung oder -migration verwendet werden. Es kann auch verwendet werden, um Intensitätsänderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen, z. B. in Studien zum Zelltod oder zur Genexpression. Diese Funktion ist besonders leistungsstark in Kombination mit dem EVOS Onstage Inkubator, der eine kontinuierliche Überwachung von Zellen unter kontrollierten Umgebungsbedingungen ermöglicht.
Berichterstellung und Datenweitergabe
Nach Abschluss der Bildanalyse können Sie mit einer Reihe von Annotations- und Berichterstellungstools mit wenigen Klicks Bilder und Datenberichte erstellen und sie mit anderen im PDF-, PowerPoint™- und Excel™-Format teilen. Speichern Sie Bilder als Einzelbilder oder Filme nach Ihren Anforderungen.
Passen Sie Ihr Toolset an
Wählen Sie aus optionalen Modulen, um die Celleste 6 Software an Ihre Zellmodelle und Analyse-, Visualisierungs- und Datengenerierungsanforderungen anzupassen. Zu den Modulen gehören 2D- und 3D-Dekonvolution, Grafikbeschleunigung, 3D-Rendering, Visualisierung und 3D-Analyse.
Die Celleste 6 Software ist eine leistungsstarke Bildanalyselösung, mit der Sie Ihre Arbeit in der Bildverarbeitungsforschung vereinfachen und Ihre Produktivität steigern können, indem Sie Bilder und präzise Daten nahtlos bereitstellen. Dank der bewährten Anwenderfreundlichkeit der EVOS-Bildgebungssysteme verfügen Sie jetzt über die Hilfsmittel, mit denen Sie Ihre wichtigen Bilder und Daten einfach erfassen, verarbeiten, messen, analysieren und gemeinsam nutzen können.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte)EVOS
MengeJeweils
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
What is the difference between pcDNA3 and pcDNA3.1 vectors?
Do I need to include a ribosomal binding site (RBS/Shine Dalgarno sequence) or Kozak sequence when I clone my gene of interest?
Are your vectors routinely sequenced?
How was the reference sequence for your vectors created?
Is it okay if my construct has an ATG that is upstream of the ATG in my gene of interest? Will it interfere with translation of my gene?
+Show more FAQs for this product
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.
Dokumente und Downloads
Zertifikate
0 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen
Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.
1x1 image pixel for data collection