Buy 3 products, only pay for 2—offer ends June 27th

Shop now

Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services aux entreprises
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Offres spéciales
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Rechercher
  • Rechercher
  • Popular Product Areas
  • TaqMan Assays
  • Gene Expression
  • Anticorps primaires
  • Anticorps secondaires
  • ELISA Kits
  • SNP Genotyping
  • Tous les documents et support
  • Certificats
  • SDS
  • FAQ sur les produits
  • Manuels et protocoles
    Search button Close
            • Statut des commandes
            • Commande rapide
            • Se connecter
              Se connecter
              Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
              • Mon compte
              • Commandes
              • Connect: lab, données, apps
              • Produits personnalisés et projets
              • Services Central
            Commander Plus Icon Minus Icon
            • Statut des commandes
            • Assistance commandes
            • Commande rapide
            • Centre d’approvisionnement
            • Approvisionnement en ligne
            Assistance Plus Icon Minus Icon
            • Aide et assistance
            • Contactez-nous
            • Centres d’assistance technique
            • Documents et certificats
            • Signaler un problème sur le site
            Ressources Plus Icon Minus Icon
            • Centres d’apprentissage
            • Offres spéciales
            • Événements et séminaires en ligne
            • Réseaux sociaux
            À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • À propos de nous
            • Emplois
            • Investisseurs
            • Actualités
            • Responsabilité sociale
            • Marques commerciales
            Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • Terms & Conditions
            • Privacy Information Center
            • Price & Freight Policy
            • Préférences ou Options de cookies

              Vos choix concernant les cookies utilisés sur ce site

              Nous, nos sociétés affiliées et nos fournisseurs utilisons dans nos pages internet des technologies de cookies ou d’autres technologies similaires pour assurer le fonctionnement de nos sites. Ces technologies nous permettent d’identifier les visiteurs sur nos pages internet, de fournir une connexion sécurisée, de collecter des statistiques pour optimiser les accès aux pages web et de proposer un contenu adapté à vos recherches. Cliquez sur "Accepter tout" pour accepter tous les cookies et aller directement sur le site, cliquez sur "Tout refuser" pour refuser les cookies à l'exception de ceux nécessaires au bon fonctionnement du site ou cliquez sur "Gérer les paramètres" pour voir des descriptions détaillées des types de cookies et choisir d’accepter ou non certains cookies lorsque vous êtes sur le site.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            France flag icon
            France