Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Tamaño de la unidad | Precio (USD) | |
---|---|---|---|
EPX040-20830-901 | 96 tests |
El panel 1 de inmunooncología de ratón 4-Plex ProcartaPlex permite la investigación sobre el cáncer mediante el análisis de cuatro proteínas diana: BTLA, CD27, LAG-3 y TIM-3 en un solo pocillo con tecnología Luminex xMAP. Este panel permite la detección simultánea de las formas solubles de proteínas que desempeñan un papel crucial en la regulación de los linfocitos T, lo que conduce al agotamiento o estimulación de los linfocitos T, modificando así la respuesta inmune antitumoral. El análisis de estos biomarcadores solubles podría ayudar a arrojar luz sobre la biología de las vías. El panel se suministra en un formato listo para usar con viales individuales de reactivos de captura y detección formulados a una concentración 1X, que requieren menos pipeteo y configuración experimental. No es combinable con simplexes u otros paneles. Complementa al panel 2 de inmunooncología 7-Plex ProcartaPlex (n.º de referencia EPX070-20835-901), que proporciona 7 proteínas diana adicionales en la misma área de investigación.
Los paneles preconfigurados ProcartaPlex se han probado exhaustivamente para detectar la combinabilidad, interferencia y reactividad cruzada de los analitos con el fin de proporcionar el mayor nivel de validación y precisión. Todos los paneles ProcartaPlex se suministran con los reactivos necesarios para realizar el ensayo.
Lista de dianas [región de gránulos]: BTLA [61], CD27 [75], LAG-3 [44], TIM-3 [46]
Acerca de los ensayos ProcartaPlex para la plataforma Luminex
Los inmunoensayos ProcartaPlex se basan en los principios de un ELISA tipo sándwich. Utilizan dos anticuerpos altamente específicos que se vinculan a diferentes epítopos de una proteína para cuantificar todas las proteínas diana de forma simultánea, mediante el uso de un instrumento Luminex. Los ensayos multiplex ProcartaPlex requieren tan solo 25 μl de plasma o suero, o 50 μl de sobrenadante de cultivo celular, y solo cuatro horas para obtener los resultados analizados.
Las características incluyen:
• Resultados reproducibles y fiables: validados como panel según el estándar más alto del sector que incluye pruebas de combinación de objetivos de proteínas y reactividad cruzada
• Más resultados por muestra: miden múltiples objetivos de proteínas simultáneamente en una única muestra de 25–50 μl
•Plataforma de multiplexación de tecnología Luminex bien establecida de alta referencia para la detección y cuantificación de proteínas
Los ensayos de ProcartaPlex utilizan la tecnología Luminex xMAP (perfil multianalito) para la detección y cuantificación simultáneas de hasta 65 objetivos proteicos en una sola muestra de plasma, suero, sobrenadantes de cultivo celular y otros fluidos corporales de 25–50 μl.
Las partículas de Luminex del ensayo ProcartaPlex se tiñen internamente con proporciones precisas de fluoróforos rojos e infrarrojos para crear firmas específicas que pueden ser identificadas por los sistemas de detección Luminex xMAP (por ejemplo, Luminex 200, FLEXMAP 3D y MAGPIX). Similar a un ELISA tipo sándwich, el ensayo ProcartaPlex utiliza pares de anticuerpos emparejados para identificar la proteína de interés. En un ensayo multiplex, cada partícula espectralmente única se etiqueta con anticuerpos específicos para una sola proteína diana, y las proteínas ligadas se identifican con anticuerpos biotinilados y estreptavidina–R-ficoeritrina (RPE). La conjugación de anticuerpos específicos de proteínas con un gránulo distinto permite el análisis de varios analitos en un solo pocillo.
La diferencia más significativa entre un ensayo ProcartaPlex y uno ELISA es que el anticuerpo de captura del ensayo ProcartaPlex se conjuga con un gránulo y no se absorbe en el pocillo de la microplaca, por lo que los reactivos del ensayo ProcartaPlex flotan en la solución.