Thermo Scientific Chemicals

Hidrato de diclorhidrato de 3,3',5,5'-tetrametilbencidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: J60332.88
2.5 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

Hidrato de diclorhidrato de 3,3',5,5'-tetrametilbencidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: J60332.88
2.5 g, Each
Cantidad
Número de catálogo: J60332.88
también denominado J60332-88
Precio (USD)

Identificadores químicos

CAS
207738-08-7
IUPAC Name
3,3',5,5'-tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine dihydrochloride
Molecular Formula
C16H22Cl2N2
InChI Key
NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES
Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Appearance (Color)
White
Form
Powder
Assay (unspecified)
≥97.5%
Ash
≤0.1%
Heavy Metals
≤5ppm

Descripción

3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate is a chromophore substrate in ELISA assays. It is a noncarcinogenic substitute for benzidine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El hidrato de diclorhidrato de 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina es un sustrato cromóforo en los ensayos ELISA. Es un sustituto no cancerígeno de la bencidina.

Solubilidad
Soluble en DMSO (aprox. 1,7 mg/ml), y 1:300 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,03 mg/ml).

Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Almacenar alejado de agentes oxidantes, calor, luz, ácidos y agua/humedad.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text