Thermo Scientific Chemicals

2-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: L10181.0F
2500 ml, Each
Thermo Scientific Chemicals

2-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: L10181.0F
2500 ml, Each
Cantidad
Número de catálogo: L10181.0F
también denominado L10181-0F
Precio (ARS)

Identificadores químicos

CAS
67-63-0
IUPAC Name
propan-2-ol
Molecular Formula
C3H8O
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC(C)O
Appearance (Color)
Clear colorless
Assay (GC)
≥99.0%
Form
Liquid
Identification (FTIR)
Conforms
Refractive Index
1.3760-1.3785 @ 20?C

Descripción

2-Propanol is used as a solvent for gums, resins, alkaloids and essential oils, as a denaturant for ethyl alcohol and is used in lotions and cosmetics. It is used in keyboard, LCD and laptop cleaning, as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing, and often used as a solvent for French polishing shellac used in cabinet making. It acts as hydride source in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It plays an important role in DNA extraction.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2-propanol se utiliza como disolvente para gomas, resinas, alcaloides y aceites esenciales, como desnaturalizante para alcohol etílico y se utiliza en lociones y cosméticos. Se utiliza en la limpieza de teclado, LCD y portátil, como agente humectante en la solución humectante utilizada en la impresión litográfica, y a menudo se utiliza como disolvente para el pulido francés de la laca utilizada en la fabricación de cabinas. Actúa como fuente de hidruro en la reducción de Meerwein-Ponndorf-Verley. Desempeña una función importante en la extracción de ADN.

Solubilidad
Miscible con agua, etanol, acetona, cloroformo, metanol, éter dietílico, n-octanol y benceno.

Notas
Es un compuesto químico inflamable y de naturaleza higroscópica. El calor y la luz solar pueden contribuir a su inestabilidad.
RUO – Research Use Only