MANT-GTP (2'-(or-3')-O-(N-Methylanthraniloyl) Guanosine 5'-Triphosphate, Trisodium Salt)
MANT-GTP (2'-(or-3')-<i>O</i>-(<i>N</i>-Methylanthraniloyl) Guanosine 5'-Triphosphate, Trisodium Salt)
Invitrogen™

MANT-GTP (2'-(or-3')-O-(N-Methylanthraniloyl) Guanosine 5'-Triphosphate, Trisodium Salt)

El análogo nucleótido MANT GTP se modifica en la fracción de la ribosa. La madurez compacta del fluoróforo de MANTMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
M12415400 μl
Número de catálogo M12415
Precio (EUR)
622,00
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
400 μl
Precio (EUR)
622,00
Each
Añadir al carro de la compra
El análogo nucleótido MANT GTP se modifica en la fracción de la ribosa. La madurez compacta del fluoróforo de MANT y su posición de fijación resulta en análogos de nucleótidos que inducen una perturbación mínima de las interacciones de nucleótidos-proteínas. Debido a que la fluorescencia de MANT es sensible al ambiente del fluoróforo, las interacciones nucleótido-proteína pueden ser directamente detectables. Los nucleótidos MANT son valiosas sondas de la estructura y actividad enzimática de las proteínas de unión a nucleótidos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Etiqueta o tinteMANT (N-Methylanthraniloyl)
Tipo de productoMANT-GTP
Cantidad400 μl
Condiciones de envíoHielo húmedo
Concentración5 mM
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.