Introducing: Accelerator™ Drug Development, 360˚ CDMO and CRO solutions

Explore now

Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services aux entreprises
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Offres spéciales
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Anticorps primaires
  • Rechercher
  • Popular Product Areas
  • TaqMan Assays
  • Gene Expression
  • Anticorps primaires
  • Anticorps secondaires
  • Isotype Controls
  • Proteins and Peptides
  • ELISA Kits
  • SNP Genotyping
  • Tous les documents et support
  • Certificats
  • SDS
  • FAQ sur les produits
  • Manuels et protocoles
    Search button Close
            Target of Interest
            Application
            Target Species
            • Statut des commandes
            • Commande rapide
            • Se connecter
              Se connecter
              Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
              • Mon compte
              • Commandes
              • Connect: lab, données, apps
              • Produits personnalisés et projets
              • Services Central

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • SIRPB1 Antibodies

            Invitrogen

            SIRPB1 Monoclonal Antibody (308908)

            View all (17) SIRPB1 antibodies
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support

            Cite SIRPB1 Monoclonal Antibody (308908)

            • Antibody Testing Data (1)
            Application
            SIRPB1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            Group 53 Created with Sketch.

            FIGURE: 1 / 1

            SIRPB1 Antibody (MA5-61098) in Flow

            Flow Cytometry analysis of SIRPB1 in Human Peripheral Blood Granulocytes using SIRPB1 monoclonal antibody (Product # MA5-61098).
            View Product

            SIRPB1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

            Product Details

            MA5-61098

            Applications
            Tested Dilution
            Publications

            Immunocytochemistry (ICC/IF)

            8-25 µg/mL
            -

            Flow Cytometry (Flow)

            0.25 µg/10^6 cells
            -
            Product Specifications

            Species Reactivity

            Human

            Host/Isotype

            Mouse / IgG1

            Class

            Monoclonal

            Type

            Antibody

            Clone

            308908

            Immunogen

            Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SIRPB1/CD172b, Gly26-Ala369 (Arg53His and Ala363Pro)
            View immunogen

            Conjugate

            Unconjugated

            Form

            Lyophilized

            Concentration

            0.5 mg/mL

            Purification

            Protein A/G

            Storage buffer

            PBS with trehalose

            Contains

            no preservative

            Storage conditions

            Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

            Shipping conditions

            Ambient (domestic); Wet ice (international)

            Product Specific Information

            Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

            Target Information

            SIRP beta 1 is a type I transmembrane protein belonging to the SIRP family within the Ig superfamily. Members of this family are characterized by an extracellular region containing a V-set Ig domain with a J-like sequence and two C1-set Ig domains. Unlike SIRP alpha that has cytoplasmic ITIM domains, SIRP beta 1 possesses positively charged residues that allow association with ITAM motif-containing adaptor molecules. SIRP beta 1 is expressed on cells of monocyte, macrophage or dendritic lineages.

            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

            References (0)

            Have you cited this product in a publication?
            Let us know so we can reference it here.
            Cite this product

            Bioinformatics

            Protein Aliases: CD172 antigen-like family member B; CD172b; CD172b antigen; DKFZp686A05192; signal-regulatory protein beta 1; Signal-regulatory protein beta-1; Signal-regulatory protein beta-1 isoform 3; SIRP BETA 1; SIRP-beta-1; SIRP-beta-1 isoform 3

            View more View less

            Gene Aliases: CD172b; SIRP-BETA-1; SIRPB1

            View more View less

            UniProt ID: (Human) O00241

            View more View less

            Entrez Gene ID: (Human) 10326

            View more View less

            Function(s)

            protein binding transmembrane signal receptor

            Process(es)

            signal transduction cell surface receptor signaling pathway innate immune response
            It has to be done as per old AB suggested Products section.
            guarantee_icon

            Performance Guarantee

            If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

            Learn more
            help_icon

            We're here to help

            Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

            Contact tech support
            Commander Plus Icon Minus Icon
            • Statut des commandes
            • Assistance commandes
            • Commande rapide
            • Centre d’approvisionnement
            • Approvisionnement en ligne
            Assistance Plus Icon Minus Icon
            • Aide et assistance
            • Contactez-nous
            • Centres d’assistance technique
            • Documents et certificats
            • Signaler un problème sur le site
            Ressources Plus Icon Minus Icon
            • Centres d’apprentissage
            • Offres spéciales
            • Événements et séminaires en ligne
            • Réseaux sociaux
            À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • À propos de nous
            • Emplois
            • Investisseurs
            • Actualités
            • Responsabilité sociale
            • Marques commerciales
            Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • Terms & Conditions
            • Privacy Information Center
            • Price & Freight Policy
            • Préférences ou Options de cookies

              Vos choix concernant les cookies utilisés sur ce site

              Nous, nos sociétés affiliées et nos fournisseurs utilisons dans nos pages internet des technologies de cookies ou d’autres technologies similaires pour assurer le fonctionnement de nos sites. Ces technologies nous permettent d’identifier les visiteurs sur nos pages internet, de fournir une connexion sécurisée, de collecter des statistiques pour optimiser les accès aux pages web et de proposer un contenu adapté à vos recherches. Cliquez sur "Accepter tout" pour accepter tous les cookies et aller directement sur le site, cliquez sur "Tout refuser" pour refuser les cookies à l'exception de ceux nécessaires au bon fonctionnement du site ou cliquez sur "Gérer les paramètres" pour voir des descriptions détaillées des types de cookies et choisir d’accepter ou non certains cookies lorsque vous êtes sur le site.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            France flag icon
            France

            Your items have has been added!


            Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-rb9rz:80/100.66.78.202:80.
            git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0