ELISA Blocker Blocking Buffer
Product Image
Thermo Scientific™

ELISA Blocker Blocking Buffer

ELISA Blocker Blockierpuffer ist ein Proteinpuffer, der Plattenbindungsstellen, die in Polystyrol-Mikrotiterplatten-Wells verbleiben, nach vorangehenden Coating-Schritten in ELISA-Verfahren effektiv blockiert. DerWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
N5021 l
Katalognummer N502
Preis (EUR)
363,00
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 l
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Delivery information
Standard Products - 1-2 business days for Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen and provincial capitals, 2-3 business days for 2nd-tier cities, and 4 business days for 3rd-tier cities and remote areas.
Air Freight Restricted Products - 2-4 business days for Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen and provincial capitals, 3-5 business days for 2nd-tier cities, and 6-10 business days for 3rd-tier cities and remote areas.
Supply Center: Delivered from the Supply Center closest to you.
Preis (EUR)
363,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
ELISA Blocker Blockierpuffer ist ein Proteinpuffer, der Plattenbindungsstellen, die in Polystyrol-Mikrotiterplatten-Wells verbleiben, nach vorangehenden Coating-Schritten in ELISA-Verfahren effektiv blockiert. Der gebrauchsfertige Puffer ist für Sandwich-ELISA-Verfahren mit Zytokinen, wie z. B. viele der Thermo Scientific Pierce ELISA-Kits, optimiert und wird routinemäßig dafür verwendet.

Merkmale des ELISA-Blockierpuffers:

Größe: 1 l (ausreichend für dreißig 96-Well-Platten)
Anwendung: Verwendung als Blockierpuffer in ELISA. Der Puffer ist gebrauchsfertig. Es ist keine Verdünnung erforderlich.
Hinweise zur Verwendung in einem ELISA: Nach der Inkubation mit einem Coating-Antikörper aspirieren Sie den Coating-Antikörper von der Platte und fügen jedem Well 300 µl ELISA Blocker Blockierpuffer hinzu. Decken Sie die Platte mit einer Plattenversiegelung ab und inkubieren Sie sie mindestens 1 Stunde bei Raumtemperatur (22 bis 25 °C). Aspirieren Sie den Blockierpuffer und fahren Sie mit dem ELISA-Verfahren fort oder trocknen Sie die Platte für die spätere Verwendung.
Plattentrocknung: Die Platten sollten unbedeckt bei Raumtemperatur mindestens 1 Stunde lang trocknen. Für eine optimale Trocknung sollten die Platten nicht gestapelt werden und die Luftfeuchtigkeit sollte 30 bis 40 % betragen. Wenn Platten gestapelt werden oder die Luftfeuchtigkeit hoch ist, sollte die Trockenzeit erhöht werden. Nach dem Trocknen verschließen Sie jede Platte in einem Folienbeutel mit einem Trockenmittel. Wenn die Platten mit einem Trockenmittel versiegelt sind, können sie bis zu 6 Monate bei 2 bis 8 °C gelagert werden.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung)ELISA
FormFlüssig
ProdukttypBlockierungspuffer
Menge1 l
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

浏览此商品的顾客同时也查看了



Dokumente und Downloads

Zertifikate

其他推荐产品



Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection