Press-to-Seal™ 黏性硅胶隔离器(单孔,直径 20 mm,深度 0.5 mm)
Press-to-Seal™ 黏性硅胶隔离器(单孔,直径 20 mm,深度 0.5 mm)
Invitrogen™

Press-to-Seal™ 黏性硅胶隔离器(单孔,直径 20 mm,深度 0.5 mm)

硅胶培养腔室是可移除的疏水屏障,使研究人员非常灵活地隔离样品。两种产品既能在培养皿中将细胞分隔开来,又能够在染色过程中将盖玻片上不同的切片隔离开来。硅树脂材料可高压灭菌,而且可粘附到任何光滑表面上了解更多信息
Have Questions?
货号数量
P24740
又称 P-24740
1 set
货号 P24740
又称 P-24740
价格(CNY)
2,348.00
Each
下单后预计有货日期 10-Jul-2025
添加至购物车
数量:
1 set
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
2,348.00
Each
添加至购物车
硅胶培养腔室是可移除的疏水屏障,使研究人员非常灵活地隔离样品。两种产品既能在培养皿中将细胞分隔开来,又能够在染色过程中将盖玻片上不同的切片隔离开来。硅树脂材料可高压灭菌,而且可粘附到任何光滑表面上。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
规格
深度(公制)0.5 mm
直径(公制)20 mm
每架数量1 set
数量1 set
运输条件室温
颜色红色
材质硅胶
产品线Press-to-Seal™
表面处理细胞培养
厚度(公制)0.5 mm
类型硅胶隔离片
1
Unit SizeEach
内容与储存
在室温下储存。

图表

文件和下载

证书

显示 0 条结果, 在上面搜索特定证书

其他推荐产品



分享货号、产品名称或链接

1x1 image pixel for data collection