Protein Molecular Weight Standards (broad range)
Product Image
Invitrogen™

Protein Molecular Weight Standards (broad range)

Les étalons moléculaires à protéines à plage étendue incluent 11 protéines de 6 500 à 205 000 daltons à utiliserAfficher plus
Have Questions?
RéférenceQuantité
P6649400 μl
Référence P6649
Prix (EUR)
295,00
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
400 μl
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
295,00
Each
Ajouter au panier
Ask our AI about this Product
Les étalons moléculaires à protéines à plage étendue incluent 11 protéines de 6 500 à 205 000 daltons à utiliser comme étalons de poids moléculaire pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécifications
Compatibilité du gelGels de tricine Novex™, Gels de tris-glycine Novex™, Gels Bis-Tris NuPAGE™, Gels Tris-Acétate NuPAGE™, Gels SDS-PAGE
Poids moléculaire205, 116, 97, 80, 66, 55, 45, 30, 21, 14, 6,5 kDa
Type de produitÉtalon de poids moléculaire pour protéines
Quantité400 μl
Prêt à chargerNon
Volume de chargement des échantillons2 µl
Conditions d’expéditionGlace humide
Type de colorationNon coloré
Type de systèmeSDS-PAGE
Number of Markers11
Plage de dimensions6,5 à 205 kDa
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentation et téléchargements

Certificats

Safety Data Sheets

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.