Search Thermo Fisher Scientific
Référence | Quantité |
---|---|
R8311001 | 20 panels/kit |
*Incubation de deux heures pour le système RapID SS/u.
Un plateau en plastique transparent se compose de puits imprégnés de réactif, ce qui permet l’inoculation simultanée d’un volume prédéterminé d’inoculum dans chaque cavité. Une suspension d’organismes de test dans le liquide d’inoculation RapID est utilisée comme inoculum, ce qui permet de réhydrater et d’initier la réaction des tests.
Après l’incubation, chaque cavité est examinée pour évaluer sa réactivité en contrôlant le développement d’une couleur. Dans certains cas, des réactifs doivent être ajoutés aux cavités pour provoquer un changement de couleur. Le modèle résultant des scores positifs et négatifs sert de base pour l’identification de l’isolat de test en comparant les résultats des tests aux modèles de réactivité stockés dans une base de données, ou via l’utilisation d’un recueil de codes générés par ordinateur (ERIC).
Requiert :
RapID Spot Indole, Réf. R8309002 ; RapID Nitrate A, Réf. R8309003 ; RapID Nitrate B, Réf. R8309004 ; RapID Inoculation Fluid, Réf. R8325106
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous consulter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, associant des produits de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés puissants et une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
A qualitative micromethod using enzyme reactions to identify clinical isolates grown on agar of Neisseria species, Haemophilus species and Moraxella catarrhalis, and differentiate from related microorganisms. Used in a diagnostic workflow to aid clinicians in treatment options for patients suspected of having bacterial infections. The device is not automated, is for professional use only and is not a companion diagnostic.
Download Thermo Scientific™ RapID™ ERIC™ Software and stay up-to-date with our latest updates by visiting our Biochemical Identification Software Downloads portal ›
Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.