随机六聚体引物
随机六聚体引物
Thermo Scientific™
随机六聚体引物
Thermo Scientific 随机六聚体引物为带 5' 和 3' 羟基末端的单链随机六核苷酸的混合物。该引物以即用型 20X 浓缩水溶液形式提供了解更多信息
Have Questions?
货号数量
SO142120μL (30μg)
货号 SO142
价格(CNY)
671.00
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
913.00
共减 242.00 (27%)
120 µL
-
添加至购物车
数量:
120μL (30μg)
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
671.00
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
913.00
共减 242.00 (27%)
120 µL
添加至购物车
Thermo Scientific 随机六聚体引物为带 5' 和 3' 羟基末端的单链随机六核苷酸的混合物。该引物以即用型 20X 浓缩水溶液形式提供(24 µg,浓度为 100 µM)。
应用
• cDNA 合成
• RT-qPCR
• RT-PCR
相关产品
Oligo(dT)18 引物
锚定 Oligo dT
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
规格
适用于(应用)cDNA 合成
形式液体
产品类型引物
数量120μL (30μg)
运输条件Dry Ice
浓度20 X
引物随机
Unit Size120 µL
内容与储存
包含:
•24 µg 随机六聚体引物,浓度为 100 µM。
在 -20°C 下储存。
文件和下载
证书
安全数据表
分享货号、产品名称或链接