Luminescence Enhancer For Solution Assays, Emerald-II™ Enhancer
Copiar nombre del producto
Copiar número de catálogo del producto
Copiar número de catálogo y nombre del producto
Copiar enlace
Invitrogen™
Luminescence Enhancer For Solution Assays, Emerald-II™ Enhancer
El potenciador de quimioluminiscencia Emerald-II permite reducir significativamente la desactivación acuosa y ajustar la longitud de la onda de laMás información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
T2115
2500 assays
Número de catálogo T2115
Precio (EUR)
283,00
2500 assays
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
2500 assays
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
283,00
2500 assays
Añadir al carro de la compra
Ask our AI about this Product
El potenciador de quimioluminiscencia Emerald-II permite reducir significativamente la desactivación acuosa y ajustar la longitud de la onda de la emisión de luz.
• Los ambientes acuosos reducen la intensidad de la señal quimioluminiscente de los sustratos de 1,2-dioxetano mediante la absorción inducida por agua; los potenciadores de quimioluminiscencia aumentan la eficiencia de emisión de la producción de luz al dividir el agua del sitio de producción de señal quimioluminiscente • Las formulaciones químicamente optimizadas proporcionan una intensidad de señal mejorada en aplicaciones de transferencia con soluciones de sustrato (sustratos CSPD™, CDP-Star™, Galacton™, Galacton-Plus™, Galacton-Star™ o NA-Star™) • La elección del potenciador Emerald-II facilita el desarrollo de ensayos permitiendo a los usuarios optimizar la intensidad de la señal del ensayo y la longitud de onda de la emisión de luz
Optimización de las señales de quimioluminiscencia El potenciador de quimioluminiscencia Emerald-II es un componente esencial para los ensayos basados en tubos o microplacas, ya que reduce significativamente el efecto de la desactivación acuosa. Los potenciadores también ajustan la longitud de onda de la emisión de luz. El potenciador Emerald-II cambia el máximo de emisión de luz de 475 nm (cantidad que se observa solo con dioxetano) a 461 nm. El uso del potenciador Emerald-II puede producir un amplio rango dinámico, ya que es menos probable que se sature el fotodetector si se trabaja con concentraciones de muestra más altas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
FormatoLíquido
Línea de productosEMERALD-II™, NovaBright™
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
SustratoFosfatasa alcalina
Tipo de sustratoSubstrato de AP (fosfatasa alcalina)
Cantidad2500 assays
Unit Size2500 assays
Contenido y almacenamiento
Almacene el producto a 4 °C.
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our
Privacy Notice.
Documentos y descargas
Certificados
Buscar por número de lote o por número de lote parcial