TruScan™ RM Raman-Handanalysator
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
TruScan™ RM Raman-Handanalysator
TruScan™ RM Raman-Handanalysator
TruScan™ RM Raman-Handanalysator
TruScan™ RM Raman-Handanalysator
Thermo Scientific™

TruScan™ RM Raman-Handanalysator

Senken Sie die Probenahmekosten, und steigern Sie den Bestandsumlauf mit der schnellen Identifizierung von Rohstoffen direkt vor Ort mit Hilfe der Raman-Spektroskopie.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerBeschreibung
TRUSCANRMTruScan RM Handgeführter Raman Analysator
TRUTOOLSTruTools Chemometrie-Paket
TSRMTRUTOOLSTruScan RM-Analysator mit TruTools Chemometrie
Katalognummer TRUSCANRM
Preis (EUR)
-
Beschreibung:
TruScan RM Handgeführter Raman Analysator
Hersteller von pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten müssen die Qualität ihrer Materialien von den eingesetzten Rohstoffen bis zum fertigen Produkt gewährleisten können. Der Thermo Scientific™ TruScan™ RM Raman-Handanalysator liefert in Sekundenschnelle und direkt vor Ort zuverlässige Echtheitsprüfungen originalverpackter Materialien. Das optionale Thermo Scientific™ TruTools™ Einbett-Chemometrie-Paket liefert dem Anwender moderne, maßgeschneiderte qualitative und quantitative Methoden für komplexe Materialanalyseprobleme.

Der TruScan RM Analysator verfügt über modernste Optik, gepaart mit einer patentierten multivariaten Rückstandsanalyse, die eine effektive chemometrische Lösung für die Materialidentifizierung mit zwei spektralen Vorbearbeitungsoptionen bietet. Das zerstörungsfreie Abtastprinzip des Analysators ermöglicht schnelle Überprüfungen für eine große Palette von chemischen Verbindungen einschließlich zellulosehaltiger Produkte.

Mit TruTools wird der TruScan RM-Analysator zu einem Spektralphotometer mit höherer Leistung. Zu den Qualitätssicherungs- und kontrollfunktionen gehören die verbesserte Rohstofferkennung für ähnliche Verbindungen, die Mehrkomponenten-Erkennung und die Erkennung und Quantifizierung der fertigen Produkte. Im Bereich der prozessanalytischen Technologie (PAT) gehört dazu auch die Endpunktbestimmung bei Destillationen, Reaktionsüberwachungen und Pulvermischverfahren.  

TruTools verwendet Solo, ein chemometrisches Softwarepaket von Eigenvector Research Inc. zur Entwicklung von Modellen, die mit dem TruScan RM-Analysator eingesetzt werden können. 

Merkmale:

  • Wiegt weniger als 0,9 kg (2 lbs)
  • Robuste Ausführung, chemikalien- und sturzresistent 
  • Verbesserte 21 CFR Teil 11- und cGMP-Konformität mit biometrischer Anmeldung, komplexen Passwortoptionen und vollständigem Prüfprotokoll
  • Berührungslose Analyse durch Plastikbeutel, Glasbehälter, Blisterpackungen und klare Gelkappen 
  • Intuitiver Arbeitsablauf, angepasst an die Produktionsumgebung durch PDF-Chargenberichte und eine einfache Dateneingabe mit Barcode-Scanner
  • Einfache Flottenmanagement-Funktion ermöglicht das Klonen von Geräte- und Identifizierungsmethoden.
  • Geeignet zur Erkennung von gefälschten und minderwertigen Medikamenten
  • Qualifikationsdokumentation (IQ/OQ/PQ) und Standardbedienungsverfahren stehen zur Verfügung.
Specifications
Barcode-unterstützte SymbologienDie meisten linearen und 2D-Standards
AkkutypInterner wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, > 4 Stunden Betriebszeit
Zertifizierung/KonformitätFDA 1040-, 21 CFR Teil 11- und CE-Zertifizierung
SammeloptikNA = 0,33; 18 mm Arbeitsabstand; 0,2 bis 2,5 mm Spotgröße
AnschlüsseEthernet
BeschreibungTruScan RM Handgeführter Raman Analysator
Abmessungen (L x B x H)20,8 x 10,7 x 4,3 cm (8,2 x 4,2 x 1,7 in.)
BelichtungAutomatische Modi (mindestens 12 ms)
Höhe (angloamerikanisch)1,7 Zoll
Höhe (metrisch)4,3 cm
EnthältFingerabdruckleser für eine einfache Anmeldung
Wellenlänge Laser-Anregung785 nm ± 0,5 (2 cm-1 Linienbreite, Stabilität <<0,1 cm-1)
Laser-Ausgang250 mW ± 25
Länge (angloamerikanisch)8,2 Zoll
Länge (metrisch)20,8 cm
BetriebssystemeMicrosoft Windows 7, 8, 10, Internet Explorer 11, Edge 25;  Google Chrome 51
Optionales ZubehörFläschchenhalter, Universaltabletthalter
AnschlüsseBis zu 10 simultanen Anschlüssen
StromversorgungDC-Netzadapter, 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Spektralbereich250 bis 2.875 cm-1
Spektrale Auflösung8 bis 10,5 cm-1(FWHM) im gesamten Bereich
Temperaturbereich (metrisch)-20°C bis +40°C
Gewicht (angloamerikanisch)2 lb.
Gewicht (metrisch)0,9 kg
Breite (angloamerikanisch)4,2 Zoll
Breite (metrisch)10,7 cm
Unit SizeEach

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Is Raman spectroscopy destructive to pharmaceutical materials?

Although Raman spectroscopy is typically considered a non-destructive technique, conditions such as exposure time, laser power, and the nature of the sample may lead to sample degradation. The energy transmitted by the laser depends on the duration of exposure and the wavelength. It may change the physical state and may destroy the sample.

Is it safe to use the TruScan RM Handheld Raman Analyzer?

The TruScan RM Handheld Raman Analyzer uses Raman spectroscopy where an unknown sample of material is illuminated with monochromatic (single wavelength or single frequency) laser light. The danger of using high-powered lasers must be recognized, especially when their wavelengths are in the Near Infrared area of the spectrum and, therefore, not visible to the eye. Fiber optic probes should be used with caution and with reference to appropriate government regulations regarding lasers and laser classes.

The laser used in the TruScan RM Handheld Raman Analyzer is class IIIb under the FDA CDRH classification system. Never point the instrument at yourself or others. Never start the instrument unless there is a sample fully covering the laser aperture. Always terminate a measurement prior to removing the sample from the laser aperture. Country-specific regulations with which the analyzer's laser complies is available in the user manual.

The TruScan RM Handheld Raman Analyzer is compliant with EP Chapter <2.2.48> and USP Chapter <1120>. To learn more, read the following documents:

Thermo Scientific TruScan RM United States Pharmacopeia (USP) Chapter <1120> - Raman Spectroscopy Statement of Compliance (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Product-Bulletins/TSRM-USP-Compliance-Oct-2016-FINAL.pdf) Thermo Scientific TruScan RM European Pharmacopeia (EP) Chapter <2.2.48> - Raman Spectroscopy Statement of Compliance (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Product-Bulletins/TSRM-EP-Compliance-Oct-2016-FINAL.pdf)

Can Raman spectroscopy verify stearates and other drug capsule lubricants?

Magnesium stearate is a white powder that becomes solid at room temperature. In the pharmaceutical manufacturing process, magnesium stearate is the most commonly used lubricant for capsules and tablets, and is used to help prevent pharmaceutical ingredients from adhering to manufacturing equipment. Calcium stearate, and to a lesser extent, zinc stearate, are also used as pharmaceutical excipients in manufacturing, primarily for tablet and capsule lubrication.

Magnesium stearate, calcium stearate, and zinc stearate share a similar chemical compound structure and are more challenging to verify during the incoming raw material inspection process. While some pharmaceutical handheld Raman analyzers have built-in multivariate residual analysis decision engines to identify most materials, more complex materials analysis requires users to build custom, advanced methods. Those Raman analyzers that utilize embedded chemometrics such as the TruScan RM Handheld Raman Analyzer can enable users to create customized predictive applications including classification using semi-quantitative and quantitative methods, which allows developing models that can be deployed on the analyzer. Read more in the technical note: Stearates verification using a handheld Raman analyzer (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Technical-Notes/stearates-verification-handheld-raman.pdf).

Can Raman spectroscopy analyze tablet film coatings?

Pharmaceutical companies that manufacture tablets, capsules and other solid dosage forms use a film coating on their products to differentiate visual appearance, to improve the ability to swallow and to mask objectionable tastes or odors. Film coatings also reduce tablet breakage and chipping as well as provide protection from light, moisture, and environmental gases. While the latest handheld Raman analyzers have a built-in multivariate residual analysis decision engine to identify most materials, more complex materials analysis requires users to build custom, advanced methods. Some handheld analyzers such as the TruScan RM Handheld Raman Analyzer utilize embedded chemometrics to enable users to create customized predictive applications including classification using semi-quantitative and quantitative methods, that result in Pass/Fail criteria to identify highly similar compounds such as tablet coatings. Read more in the technical note: Opadry verification using a handheld Raman analyzer (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Technical-Notes/opadry-verification-handheld-raman.pdf).

Do I need to be a scientist or expert to use Raman technology in pharmaceutical and drug manufacturing?

Some pharmaceutical handheld Raman analyzers are expressly designed for setup and use by non-experts. For example, the TruScan RM Handheld Raman Analyzer not only acquires the Raman spectrum of the material of interest but also, in real-time, determines the uncertainty of that measurement, given factors such as the sample characteristics, instrument telemetry, environment and testing environment. End users of field-material identification systems are not usually spectroscopy experts and, therefore, can rely on the instrument's built-in algorithm to convert instrument data to a qualitative result.