Fenil isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Fenil isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Fenil isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Fenil isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Fenil isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 103-71-9 | C7H5NO | 119.12 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
130691000100 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 130691000
Precio (ARS)
-
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS103-71-9
IUPAC Nameisocyanatobenzene
Molecular FormulaC7H5NO
InChI KeyDGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=C=NC1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
GC>=98.5 %
Refractive index1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.