Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Logre una excelente forma de pico y sensibilidad en los modos de intercambio aniónico débil, fase reversa y fase normal con las columnas LC de aminoácidos Hypersil GOLD.
Número de catálogo | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) |
---|---|---|---|
25703-013001 | 3 μm | 3 mm | 10 mm |
25705-052130 | 5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
25705-154630 | 5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
25705-254030 | 5 μm | 4 mm | 250 mm |
25705-254630 | 5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
25702-202130 | 1,9 μm | 2,1 mm | 200 mm |
25702-152130 | 1,9 μm | 2,1 mm | 150 mm |
25702-102130 | 1,9 μm | 2,1 mm | 100 mm |
25702-052130 | 1,9 μm | 2,1 mm | 50 mm |
25703-154630 | 3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
25703-153030 | 3 μm | 3 mm | 150 mm |
25703-152130 | 3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
25703-014001 | 3 μm | 4 mm | 10 mm |
25705-014001 | 5 μm | 4 mm | 10 mm |
Consiga unas excelentes separaciones cromatográficas en los modos de intercambio aniónico débil, fase reversa y fase normal con las columnas para LC de aminas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas, con una fase aminopropil de alto rendimiento, proporcionan una sensibilidad y forma de pico excepcionales y están disponibles con un tamaño de partícula de 1,9 μm para separaciones de alta velocidad y gran eficacia.
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.