L(+)-Arabinosa, 99 %, para bioquímica
L(+)-Arabinosa, 99 %, para bioquímica
L(+)-Arabinosa, 99 %, para bioquímica
L(+)-Arabinosa, 99 %, para bioquímica
Thermo Scientific Chemicals

L(+)-Arabinosa, 99 %, para bioquímica

CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Número de catálogo 365180250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS87-72-9
IUPAC Name(3S,4R,5R)-oxane-2,3,4,5-tetrol
Molecular FormulaC5H10O5
InChI KeySRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
SMILESO[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Crystalline powder
Specific optical rotation+102° to +106° (20°C, 589 nm) (c=10, water)
Residue after ign. (sulfated)=<0.3 %
Heavy metals (as Pb)=<10 ppm
HPLC>=98.5 %
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0471925Certificate of Analysis17 may 2025365180250, 365185000, 365181000
A0461763Certificate of Analysis09 abr 2024365180250, 365185000, 365181000
A0459070Certificate of Analysis12 ene 2024365180250, 365185000, 365181000
A0451203Certificate of Analysis02 may 2023365180250, 365185000, 365181000
A0400681Certificate of Analysis14 dic 2022365180250, 365185000, 365181000
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.