1x1 image pixel for data collection
Crotonaldehído, +99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Crotonaldehído, +99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Crotonaldehído, +99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Crotonaldehído, +99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Crotonaldehído, +99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
427188000800 mL
Número de catálogo 427188000
Precio (ARS)
-
Cantidad:
800 mL
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS4170-30-3
IUPAC Name(2Z)-but-2-enal
Molecular FormulaC4H6O
InChI KeyMLUCVPSAIODCQM-IHWYPQMZSA-N
SMILESCC=C/C=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4355 to 1.4375 (20°C, 589 nm)
Color scale=<50 APHA
GC>=99.0 %
Free acid=<0.5 % (as Crotonic acid)
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0405521Certificate of Analysis13 dic 2022427188000
A0391117Certificate of Analysis12 dic 2022427188000
A0411357Certificate of Analysis08 may 2020427188000
Se muestran 3 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.