Thermo Scientific Chemicals

Clorhidrato de 2-(clorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: A10226.06
5 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

Clorhidrato de 2-(clorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: A10226.06
5 g, Each
Cantidad
Número de catálogo: A10226.06
también denominado A10226-06
Precio (USD)

Identificadores químicos

CAS
6959-47-3
IUPAC Name
hydrogen 2-(chloromethyl)pyridine chloride
Molecular Formula
C6H7Cl2N
InChI Key
JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES
[H+].[Cl-].ClCC1=CC=CC=N1
Assay (Titration ex Chloride)
≥97.5 to ≤102.5%
Water Content (Karl Fischer Titration)
≤2.5%
Solution Test
0.5g in 20ml Ethanol to be transparent or almost transparent
Appearance (Color)
White to yellow or pale brown
Form
Crystals or powder or crystalline powder

Descripción

2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride was used as reagent in base catalyzed alkylation of p-tert-butylcalix[6]arene and p-tert-butylcalix[5]arene in DMF. It was used in the synthesis of Gd3+ diethylenetriaminepentaacetic acid bisamide complex, a Zn2+-sensitive magnetic resonance imaging contrast agent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El clorhidrato de 2-(clorometil)piridina se utilizó como reactivo en la alquilación catalizada por una base de p-terc-butilcalix[6]areno y p-terc-butilcalix[5]areno en DMF. También se utilizó en la síntesis del complejo de bisamida de ácido dietilenetriaminapentaacético y GD3+, un agente de contraste para la adquisición de imágenes por resonancia magnética sensible a Zn2+.

Solubilidad
Soluble en agua, acetona (de 10 a 50 mg/ml) y etanol 95 %(100 mg/ml).

Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte y alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text