Thermo Scientific Chemicals

2-Hidroxi-3-metoxi-5-nitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: A14360.06
5 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

2-Hidroxi-3-metoxi-5-nitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: A14360.06
5 g, Each
Cantidad
Número de catálogo: A14360.06
también denominado A14360-06
Precio (USD)

Identificadores químicos

CAS
17028-61-4
Appearance (Color)
Cream to yellow or brown or grey to grey/green
Identification (FTIR)
Conforms
Melting Point (clear melt)
137.0-143.0°C
Form
Powder
Assay (GC)
≥97.5%

Descripción

2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde is used for the syntheses of zinc-selective spiropyran-based fluorescent and photoregenerable receptor, (E)-2,4-dihydroxy-N?-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene)benzohydrazide dihydrate, ethyl 4-(8-methoxy-3?,3?-dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2?-indoline]-1?-yl)butanoate and 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indoline.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2-hidroxi-3-metoxi-5-nitrobenzaldehído se utiliza para la síntesis del receptor fotoregenerable y fluorescente basado en espiropirano selectivo de cinc, (E)-2,4-dihidroxi-N′-(2-hidroxi-3-metoxi-5-nitrobencilideno)benzohidrazida dihidrato, 4-(8-metoxi-3′,3′-dimetilo-6-nitroespiro[cromeno-2,2′-indolin]-1′-il)butanoato de etilo y 1-(3-carbometoxipropilo)-3-3-dimetilo-8-metoxi-6-nitroespiro[2H-1]-benzopiran-2,2-indolina.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Es sensible al aire.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text