Thermo Scientific Chemicals

2,3,3,5-Tetrametilenindolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: H33109.09
10 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

2,3,3,5-Tetrametilenindolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: H33109.09
10 g, Each
Cantidad
Número de catálogo: H33109.09
también denominado H33109-09
Precio (USD)

Identificadores químicos

CAS
25981-82-2
IUPAC Name
2,3,3,5-tetramethyl-3H-indole
Molecular Formula
C12H15N
InChI Key
RQVAPBRSUHSDGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC1=NC2=CC=C(C)C=C2C1(C)C
Refractive Index
1.5430-1.5510 @ 20°C
Appearance (Color)
Clear orange to brown
Assay (GC)
≥92.0%
Form
Liquid

Descripción

It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de actividad agonista en el receptor de adenosina A1.

Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text