Thermo Scientific Chemicals

6-Bromo-1,8-naftiridin-2(1H)-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: H50042.MD
250 mg, Each
Thermo Scientific Chemicals

6-Bromo-1,8-naftiridin-2(1H)-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: H50042.MD
250 mg, Each
Cantidad
Número de catálogo: H50042.MD
también denominado H50042-MD
Precio (USD)

Identificadores químicos

CAS
72754-05-3
IUPAC Name
6-bromo-1,2-dihydro-1,8-naphthyridin-2-one
Molecular Formula
C8H5BrN2O
InChI Key
BCEWGGGNOQNYKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES
BrC1=CN=C2NC(=O)C=CC2=C1
Appearance (Color)
Pale brown
Assay (HPLC)
>97.5%
Form
Powder

Descripción

6-Bromo-1,8-naphthyridin-2(1H)-one is used as an organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 6-bromo-1,8-naftiridin-2(1H)-ona se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text