Thermo Scientific Chemicals

4-Bromo-2-metoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: L08801.04
2 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

4-Bromo-2-metoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: L08801.04
2 g, Each
Cantidad
Número de catálogo: L08801.04
también denominado L08801-04
Precio (USD)
Have Questions?

Identificadores químicos

CAS
7368-78-7
IUPAC Name
4-bromo-2-methoxyphenol
Molecular Formula
C7H7BrO2
InChI Key
WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES
COC1=CC(Br)=CC=C1O
Appearance (Color)
Colorless to white to brown
Form
Low melting crystalline solid or liquid as melt or liquid
Assay (GC)
≥97.5%
Identification (FTIR)
Conforms

Descripción

It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text