Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Cantidad | Envase | Formato |
---|---|---|---|
MB124212 | 2.5 L | Frasco de vidrio ámbar | Each |
MB1241 | 1 L | Frasco de vidrio borosilicatado | Each |
MB1241CS también denominado MB1241 | 1 L | Frasco de vidrio borosilicatado | Case of 6 |
MB124212CS también denominado MB124212 | 2.5 L | Frasco de vidrio ámbar | Case of 4 |