| RDE40086FD | Especificaciones completas | Each | | 208/230 V | cULus | Contáctenos › |
Descripción | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 400-Box Capacity, 208-230V, 60Hz | Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 19.4 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 549 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Puertas interiores | 5 | Aislamiento | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Interior | Stainless Steel | Estantes | 4 | Capacidad del estante (imperial) | 165 lb. | Capacidad del estante (métrico) | 75 kg | Certificaciones/conformidad | cULus | Modelo | Upright | Pantalla | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Línea de productos | Revco | Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details | Descongelación | Manual | Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.8 x 130.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | Seguridad ajustes control | Yes | Conectividad | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible | Amperaje | 5.9/15 A | tipo de tapón | NEMA 6-15 | Tensión | 208/230 V | Requisitos eléctricos | 208 - 230 V 60 Hz | Frecuencia | 60 Hz | Características ecológicas | Energy Efficient | Capac. viales | 40,000 x 2mL | compresor | H-Drive Compressor | Refrigerante | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Peso con embalaje (imperial) | 687 lb. | Peso con embalaje (métrico) | 312 kg | Peso (imperial) | 595 lb. | Peso (métrico) | 270 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE30086FA | Especificaciones completas | Each | | 115 V | cULus | Contáctenos › |
Descripción | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 300-Box Capacity, 115V, 60Hz | Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 14.9 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 422 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Puertas interiores | 5 | Aislamiento | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Interior | Stainless Steel | Estantes | 4 | Capacidad del estante (imperial) | 125 lb. | Capacidad del estante (métrico) | 57 kg | Certificaciones/conformidad | cULus | Modelo | Upright | Pantalla | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Línea de productos | Revco | Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details | Descongelación | Manual | Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 17.8 x 51.2 in. (71.9 x 45.2 x 130.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | Seguridad ajustes control | Yes | Conectividad | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible | Amperaje | 12.6/20 A | tipo de tapón | NEMA 5-20 | Tensión | 115 V | Requisitos eléctricos | 115 V 60 Hz | Frecuencia | 60 Hz | Características ecológicas | Energy Efficient | Capac. viales | 30,000 x 2mL | compresor | H-Drive Compressor | Refrigerante | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Peso con embalaje (imperial) | 712 lb. | Peso con embalaje (métrico) | 323 kg | Peso (imperial) | 622 lb. | Peso (métrico) | 282 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE30086LA | Especificaciones completas | Each | | 115 V | cULus | Contáctenos › |
Descripción | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 300-Box Capacity, 115V, 60Hz | Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 14.9 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 422 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Puertas interiores | 5 | Aislamiento | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Interior | Stainless Steel | Estantes | 4 | Capacidad del estante (imperial) | 125 lb. | Capacidad del estante (métrico) | 57 kg | Certificaciones/conformidad | cULus, FDA Class II | Modelo | Upright | Pantalla | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Línea de productos | Revco | Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details | Descongelación | Manual | Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 17.8 x 51.2 in. (71.9 x 45.2 x 130.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | Seguridad ajustes control | Yes | Conectividad | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible | Amperaje | 12.6/20 A | tipo de tapón | NEMA 5-20 | Tensión | 115 V | Requisitos eléctricos | 115 V 60 Hz | Frecuencia | 60 Hz | Características ecológicas | Energy Efficient | Capac. viales | 30,000 x 2mL | compresor | H-Drive Compressor | Refrigerante | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Peso con embalaje (imperial) | 712 lb. | Peso con embalaje (métrico) | 323 kg | Peso (imperial) | 622 lb. | Peso (métrico) | 282 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE30086FD | Especificaciones completas | Each | | 208/230 V | cULus | Contáctenos › |
Descripción | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 300-Box Capacity, 208-230V, 60Hz | Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 14.9 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 422 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Puertas interiores | 5 | Aislamiento | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Interior | Stainless Steel | Estantes | 4 | Capacidad del estante (imperial) | 125 lb. | Capacidad del estante (métrico) | 57 kg | Certificaciones/conformidad | cULus | Modelo | Upright | Pantalla | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Línea de productos | Revco | Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details | Descongelación | Manual | Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 17.8 x 51.2 in. (71.9 x 45.2 x 130.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | Seguridad ajustes control | Yes | Conectividad | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible | Amperaje | 5.6/15 A | tipo de tapón | NEMA 6-15 | Tensión | 208/230 V | Requisitos eléctricos | 208 - 230 V 60 Hz | Frecuencia | 60 Hz | Características ecológicas | Energy Efficient | Capac. viales | 30,000 x 2mL | compresor | H-Drive Compressor | Refrigerante | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Peso con embalaje (imperial) | 712 lb. | Peso con embalaje (métrico) | 323 kg | Peso (imperial) | 622 lb. | Peso (métrico) | 282 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE30086LD | Especificaciones completas | Each | | 208/230 V | cULus | Contáctenos › |
Descripción | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 300-Box Capacity, 208-230V, 60Hz | Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 14.9 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 422 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Puertas interiores | 5 | Aislamiento | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Interior | Stainless Steel | Estantes | 4 | Capacidad del estante (imperial) | 125 lb. | Capacidad del estante (métrico) | 57 kg | Certificaciones/conformidad | cULus, FDA Class II | Modelo | Upright | Pantalla | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Línea de productos | Revco | Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details | Descongelación | Manual | Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 17.8 x 51.2 in. (71.9 x 45.2 x 130.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | Seguridad ajustes control | Yes | Conectividad | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible | Amperaje | 5.6/15 A | tipo de tapón | NEMA 6-15 | Tensión | 208/230 V | Requisitos eléctricos | 208 - 230 V 60 Hz | Frecuencia | 60 Hz | Características ecológicas | Energy Efficient | Capac. viales | 30,000 x 2mL | compresor | H-Drive Compressor | Refrigerante | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Peso con embalaje (imperial) | 712 lb. | Peso con embalaje (métrico) | 323 kg | Peso (imperial) | 622 lb. | Peso (métrico) | 282 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE30086FV | Especificaciones completas | Each | | 230 V | CE | Contáctenos › |
Descripción | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 300-Box Capacity, 230V, 50Hz | Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 14.9 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 422 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Puertas interiores | 5 | Aislamiento | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Interior | Stainless Steel | Estantes | 4 | Capacidad del estante (imperial) | 125 lb. | Capacidad del estante (métrico) | 57 kg | Certificaciones/conformidad | CE | Modelo | Upright | Pantalla | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Línea de productos | Revco | Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details | Descongelación | Manual | Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 17.8 x 51.2 in. (71.9 x 45.2 x 130.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | Seguridad ajustes control | Yes | Conectividad | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible | Amperaje | 5.9/10 A | tipo de tapón | EU | Tensión | 230 V | Requisitos eléctricos | 230 V 50 Hz | Frecuencia | 50 Hz | Características ecológicas | Energy Efficient | Capac. viales | 30,000 x 2mL | compresor | H-Drive Compressor | Refrigerante | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Peso con embalaje (imperial) | 712 lb. | Peso con embalaje (métrico) | 323 kg | Peso (imperial) | 622 lb. | Peso (métrico) | 282 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE30086LV | Especificaciones completas | Each | | 230 V | CE | Contáctenos › |
Descripción | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 300-Box Capacity, 230V, 50Hz | Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 14.9 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 422 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Puertas interiores | 5 | Aislamiento | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Interior | Stainless Steel | Estantes | 4 | Capacidad del estante (imperial) | 125 lb. | Capacidad del estante (métrico) | 57 kg | Certificaciones/conformidad | CE, FDA Class II | Modelo | Upright | Pantalla | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Línea de productos | Revco | Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details | Descongelación | Manual | Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 17.8 x 51.2 in. (71.9 x 45.2 x 130.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | Seguridad ajustes control | Yes | Conectividad | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible | Amperaje | 5.9/10 A | tipo de tapón | EU | Tensión | 230 V | Requisitos eléctricos | 230 V 50 Hz | Frecuencia | 50 Hz | Características ecológicas | Energy Efficient | Capac. viales | 30,000 x 2mL | compresor | H-Drive Compressor | Refrigerante | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Peso con embalaje (imperial) | 712 lb. | Peso con embalaje (métrico) | 323 kg | Peso (imperial) | 622 lb. | Peso (métrico) | 282 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE40086FA | Especificaciones completas | Each | | 115 V | cULus | Contáctenos › |
Descripción | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 400-Box Capacity, 115V, 60Hz | Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 19.4 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 549 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Puertas interiores | 5 | Aislamiento | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Interior | Stainless Steel | Estantes | 4 | Capacidad del estante (imperial) | 165 lb. | Capacidad del estante (métrico) | 75 kg | Certificaciones/conformidad | cULus | Modelo | Upright | Pantalla | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Línea de productos | Revco | Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details | Descongelación | Manual | Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.8 x 130.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | Seguridad ajustes control | Yes | Conectividad | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible | Amperaje | 13.0/20 A | tipo de tapón | NEMA 5-20 | Tensión | 115 V | Requisitos eléctricos | 115 V 60 Hz | Frecuencia | 60 Hz | Características ecológicas | Energy Efficient | Capac. viales | 40,000 x 2mL | compresor | H-Drive Compressor | Refrigerante | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Peso con embalaje (imperial) | 687 lb. | Peso con embalaje (métrico) | 312 kg | Peso (imperial) | 595 lb. | Peso (métrico) | 270 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE40086LA | Especificaciones completas | Each | | 115 V | cULus | Contáctenos › |
Descripción | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 400-Box Capacity, 115V, 60Hz | Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 19.4 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 549 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Puertas interiores | 5 | Aislamiento | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Interior | Stainless Steel | Estantes | 4 | Capacidad del estante (imperial) | 165 lb. | Capacidad del estante (métrico) | 75 kg | Certificaciones/conformidad | cULus, FDA Class II | Modelo | Upright | Pantalla | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Línea de productos | Revco | Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details | Descongelación | Manual | Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.8 x 130.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | Seguridad ajustes control | Yes | Conectividad | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible | Amperaje | 13.0/20 A | tipo de tapón | NEMA 5-20 | Tensión | 115 V | Requisitos eléctricos | 115 V 60 Hz | Frecuencia | 60 Hz | Características ecológicas | Energy Efficient | Capac. viales | 40,000 x 2mL | compresor | H-Drive Compressor | Refrigerante | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Peso con embalaje (imperial) | 687 lb. | Peso con embalaje (métrico) | 312 kg | Peso (imperial) | 595 lb. | Peso (métrico) | 270 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE40086LD | Especificaciones completas | Each | | 208/230 V | cULus | Contáctenos › |
Descripción | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 400-Box Capacity, 208-230V, 60Hz | Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 19.4 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 549 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Puertas interiores | 5 | Aislamiento | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Interior | Stainless Steel | Estantes | 4 | Capacidad del estante (imperial) | 165 lb. | Capacidad del estante (métrico) | 75 kg | Certificaciones/conformidad | cULus, FDA Class II | Modelo | Upright | Pantalla | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Línea de productos | Revco | Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details | Descongelación | Manual | Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.8 x 130.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | Seguridad ajustes control | Yes | Conectividad | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilidad con vista inteligente | Smart-Vue Compatible | Amperaje | 5.9/15 A | tipo de tapón | NEMA 6-15 | Tensión | 208/230 V | Requisitos eléctricos | 208 - 230 V 60 Hz | Frecuencia | 60 Hz | Características ecológicas | Energy Efficient | Capac. viales | 40,000 x 2mL | compresor | H-Drive Compressor | Refrigerante | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Peso con embalaje (imperial) | 687 lb. | Peso con embalaje (métrico) | 312 kg | Peso (imperial) | 595 lb. | Peso (métrico) | 270 kg | Unit Size | Each |
|