| SH31231.01 | Especificaciones completas | 1 each | Transfer Assembly Adapter, 3/8 in. ID TPE, MPC body and and AseptiQuik G connector | Solicite un presupuesto |
Descripción | Transfer Assembly Adapter, 3/8 in. ID TPE, MPC body and and AseptiQuik G connector | Unit Size | 1 each |
|
| SH31375.01 | Especificaciones completas | 1 each | Transfer Assembly Adapter, 1 in. ID TPE, AseptiQuik L and G Connectors | Solicite un presupuesto |
Descripción | Transfer Assembly Adapter, 1 in. ID TPE, AseptiQuik L and G Connectors | Para utilizar con (aplicación) | Monoclonal antibody production, upstream and downstream applications | Cantidad | Each | Tipos de conector | Aseptic | Unit Size | 1 each |
|
| SH31232.01 | Especificaciones completas | 1 each | Transfer Assembly Adapter, 3/4 to 1/2 in. ID TPE, AseptiQuik L connector and MPX body | Solicite un presupuesto |
Descripción | Transfer Assembly Adapter, 3/4 to 1/2 in. ID TPE, AseptiQuik L connector and MPX body | Unit Size | 1 each |
|
| SH31428.01 | Especificaciones completas | 1 each | Transfer Assembly Adapter, 1 in. ID Silicone, AseptiQuik L and G Connectors | Solicite un presupuesto |
Descripción | Transfer Assembly Adapter, 1 in. ID Silicone, AseptiQuik L and G Connectors | Para utilizar con (aplicación) | Monoclonal antibody production, upstream and downstream applications | Cantidad | Each | Tipos de conector | Aseptic | Unit Size | 1 each |
|
| SH31233.01 | Especificaciones completas | 1 each | Transfer Assembly Adapter, 1/2 in. ID TPE, 1 1/2 tri-clamp and MPX insert | Solicite un presupuesto |
Descripción | Transfer Assembly Adapter, 1/2 in. ID TPE, 1 1/2 tri-clamp and MPX insert | Unit Size | 1 each |
|
| SH31429.01 | Especificaciones completas | 1 each | Transfer Assembly Adapter, 3/4 in. ID Silicone, AseptiQuik L Connector and MPU Body | Solicite un presupuesto |
Descripción | Transfer Assembly Adapter, 3/4 in. ID Silicone, AseptiQuik L Connector and MPU Body | Para utilizar con (aplicación) | Monoclonal antibody production, upstream and downstream applications | Cantidad | Each | Tipos de conector | Non-aseptic | Unit Size | 1 each |
|
| SH31234.01 | Especificaciones completas | 1 each | Transfer Assembly Adapter, 1/2 in. ID TPE, MPX body and 3/4 tri-clamp | Solicite un presupuesto |
Descripción | Transfer Assembly Adapter, 1/2 in. ID TPE, MPX body and 3/4 tri-clamp | Unit Size | 1 each |
|
| SH31430.01 | Especificaciones completas | 1 each | Transfer Assembly Adapter, 1/2 in. ID Braided Silicone, 1 1/2 Tri-Clamp and MPX Insert | Solicite un presupuesto |
Descripción | Transfer Assembly Adapter, 1/2 in. ID Braided Silicone, 1 1/2 Tri-Clamp and MPX Insert | Para utilizar con (aplicación) | Monoclonal antibody production, upstream and downstream applications | Cantidad | Each | Tipos de conector | Non-aseptic | Unit Size | 1 each |
|
| SH31235.01 | Especificaciones completas | 1 each | Transfer Assembly Adapter, 3/4 in. ID TPE, 3/4 tri-clamp and AseptiQuik G connector | Solicite un presupuesto |
Descripción | Transfer Assembly Adapter, 3/4 in. ID TPE, 3/4 tri-clamp and AseptiQuik G connector | Unit Size | 1 each |
|
| SH31435.01 | Especificaciones completas | 1 each | Transfer Assembly Adapter, 3/8 to 1/2 in. ID Braided Silicone, MPC Insert and MPX Insert | Solicite un presupuesto |
Descripción | Transfer Assembly Adapter, 3/8 to 1/2 in. ID Braided Silicone, MPC Insert and MPX Insert | Para utilizar con (aplicación) | Monoclonal antibody production, upstream and downstream applications | Cantidad | Each | Tipos de conector | Non-aseptic | Unit Size | 1 each |
|