Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Cantidad | Diámetro (métrico) | Carga de ácidos de superficie | Concentración |
---|---|---|---|---|
W050CB | 100 mL | 0,5 μm | Ácido medio | 4 % |
73003305100250 | 15 ml | 2 μm | Ácido alto | 10 % |
73003305100350 | 100 mL | 2 μm | Ácido alto | 10 % |
73003305100450 | 1000 mL | 2 μm | High Acid | 10% |
73003420100250 también denominado MCG-73003420100250-EACH | 15 ml | 3 μm | Ácido alto | 10 % |
73003420100350 | 100 mL | 3 μm | Ácido alto | 10 % |
83000520100290 también denominado MCG-83000520100290-EACH | 15 ml | 0,2 μm | Ácido alto | 10 % |
83000520100390 | 100 mL | 0,2 μm | Ácido alto | 10 % |
83000520100490 | 1000 mL | 0.2 μm | High Acid | 10% |
83000550100290 | 15 mL | 0,2 μm | Ácido medio | 10 % |
83000550100390 | 100 mL | 0,2 μm | Ácido medio | 10 % |
83000550100490 | 1000 mL | 0.2 μm | Medium Acid | 10% |
83000720100290 también denominado MCG-83000720100290-EACH | 15 ml | 0,3 μm | Ácido alto | 10 % |
83000720100390 | 100 mL | 0,3 μm | Ácido alto | 10 % |
83000750100290 | 15 ml | 0,3 μm | Ácido medio | 10 % |
83000750100390 | 100 mL | 0,3 μm | Ácido medio | 10 % |
83000920100290 | 15 ml | 0,4 μm | Ácido alto | 10 % |
83000920100390 | 100 mL | 0,4 μm | Ácido alto | 10 % |
83000970100290 | 15 ml | 0,4 μm | Bajo nivel de ácido | 10 % |
83000970100390 | 100 mL | 0,4 μm | Bajo nivel de ácido | 10 % |
83000970100490 | 1000 mL | 0,4 μm | Bajo nivel de ácido | 10 % |
93000570100290 también denominado MCG-93000570100290-EACH | 15 ml | 0,2 μm | Bajo nivel de ácido | 10 % |
93000570100390 | 100 mL | 0,2 μm | Bajo nivel de ácido | 10 % |
93001891100290 | 15 mL | 0.85 μm | Low Acid | 10% |
93001891100390 | 100 mL | 0.85 μm | Low Acid | 10% |
W004CA | 15 mL | 0.4 μm | Low Acid | 4% |
W004CB | 100 mL | 0.4 μm | Low Acid | 4% |
W050CA | 15 ml | 0,5 μm | Ácido medio | 4 % |
W080CA | 15 ml | 0,85 μm | Ácido medio | 4 % |
W080CB | 100 mL | 0,85 μm | Ácido medio | 4 % |
W090CA también denominado MCG-W090CA-EACH | 15 ml | 0,9 μm | Ácido alto | 4 % |
W090CB también denominado MCG-W090CB-EACH | 100 mL | 0,9 μm | Ácido alto | 4 % |
W400CA | 15 ml | 4,0 μm | Ácido alto | 4 % |
W400CB | 100 mL | 4,0 μm | Ácido alto | 4 % |
W500CA | 15 ml | 5,0 μm | Ácido alto | 4 % |
W500CB | 100 mL | 5,0 μm | Ácido alto | 4 % |
Propiedades del área de aparcamiento
Recomendado para:
Nota:
Cuando use partículas OptiLink, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.