Thermo Scientific Chemicals

Graphitfolie, 0.13 mm (0.005 Zoll) stark, 99.8 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: 043078.RX
30 x 500 cm, Each
Thermo Scientific Chemicals

Graphitfolie, 0.13 mm (0.005 Zoll) stark, 99.8 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: 043078.RX
30 x 500 cm, Each
Menge
Appearance (Color)
Gray to black
Comment
Thickness 0.12 - 0.14mm
Form
Solid
Total Metal Impurities
0.2% max.

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text