Salzsäure, für die Analyse, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Salzsäure, für die Analyse, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Salzsäure, für die Analyse, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Salzsäure, für die Analyse, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Salzsäure, für die Analyse, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
2,5 l
500 ml
1 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Kunststoffflasche
Für diese Chemikalie benötigen wir möglicherweise zusätzliche Informationen für unsere Unterlagen zur behördlichen und chemischen Konformität. Falls erforderlich, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, sobald Ihre Bestellung eingegangen ist, um diese Informationen zu erfragen.
Katalognummer 124630025
Preis (EUR)
48,79
Exklusiv online
57,40
Ersparnis 8,61 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
48,79
Exklusiv online
57,40
Ersparnis 8,61 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
IUPAC Namehydrogen chloride
Molecular FormulaClH
InChI KeyVEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCl
Molecular Weight (g/mol)36.46
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Clear solution
Titration with NaOH35.0 to 39.0 %
Free chlorine=<4 ppm
Nickel (Ni)=<0.1 ppm
Color scale=<10 APHA
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
RUO – Nur für Forschungszwecke

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.