Nikotinsäure-Hydrazid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Nikotinsäure-Hydrazid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Nikotinsäure-Hydrazid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Nikotinsäure-Hydrazid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Nikotinsäure-Hydrazid 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 553-53-7 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 148201000
Preis (EUR)
93,50
Precio exclusivo en nuestra web
110,00
Ersparnis 16,50 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
93,50
Precio exclusivo en nuestra web
110,00
Ersparnis 16,50 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS553-53-7
IUPAC Namepyridine-3-carbohydrazide
Molecular FormulaC6H7N3O
InChI KeyKFUSANSHCADHNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESNNC(=O)C1=CC=CN=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Melting point160°C to 163°C
Appearance (Form)Crystalline powder or needles
Assay>=96.0 %
Appearance (Color)White to off-white
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0434139Certificate of Analysis04. Apr. 2024148200250, 148201000
A0416101Certificate of Analysis12. Dez. 2022148200250, 148201000
2 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection